Learn More
Saccharin, TRC
Codice prodotto. 30012671
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
50 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012671 100 mg 100mg
30005460 50 g 50g
30005542 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012671 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS080800100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 81-07-2
Formula molecolare C7 H5 N O3 S
Molecular Weight (g/mol) 183.18
Sinonimo Saccharin, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide, 1,2-Benzisothiazolin-3-one, 1,1-dioxide (8CI), 1,1-Dioxido-3-oxo-2,3-dihydrobenzo[d]isothiazole, 1,1-Dioxo-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 1,1-Dioxo-1,2-benzothiazol-3-one, 1,2-Dihydro-2-ketobenzisosulfonazole, 2,3-Dihydro-1,2-benzisothiazol-3-one-1,1-dioxide, 2,3-Dihydro-3-oxobenzisosulfonazole, 3-Benzisothiazolinone 1,1-dioxide, 3-Hydroxybenzisothiazole-S,S-dioxide, 550 Saccharine, Anhydro-o-sulfaminebenzoic acid, Benzoic sulfimide, Benzoic sulphinide, Benzosulfimide, Benzosulfinide, Garantose, Glucid, Gluside, NSC 5349, Necta Sweet, Saccharimide, Saccharin, Saccharin acid, Saccharin insoluble, Saccharine, Saccharinol, Saccharinose, Saccharol, o-Benzoic acid sulfimide, o-Benzoic sulfimide, o-Benzosulfimide, o-Benzoyl sulfimide, o-Sulfobenzimide, o-Sulfobenzoic acid imide
IUPAC Name 1,1-dioxo-1,2-benzothiazol-3-one
SMILES O=C1NS(=O)(=O)c2ccccc12
Specifica
Materiale o nome chimico Saccharin
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H5NO3S/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7/h1-4H,(H,8,9)
Peso formulazione 182.999
Percent Purity >95%