Learn More
Sampling Systems™ Sack Samplers
Codice prodotto. 15879251 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
400 mm
420 mm
Tipo di punta:
End Cap
End with Bottle Adapter
Plain End
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Tipo di punta Dimensione della confezione
15879251 420 mm End with Bottle Adapter Pezzo
12977895 400 mm Plain End Pezzo
15869251 420 mm End Cap Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15879251 Fornitore Sampling Systems™ N. del fornitore 1320C01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00€
    156.06€ / pezzi 1
    Risparmia 5.94€
    3% Sconto
Spedizione stimata: 15-02-2027
Sampling Systems™ Sack Samplers are a quick and efficient way to obtain samples of the substances within sacks and bags.
  • Made from high quality 316L stainless steel
  • Single point
  • For taking samples from sacks
Specifications
Product Type Sack Sampler
Materiale Stainless Steel (316L)
Tipo di punta End with Bottle Adapter
Da utilizzare con (applicazione) Sampling
Diametro (sistema metrico) 25 mm
Diametro (sistema metrico) anima 22 mm
Lunghezza (sistema metrico) 420 mm