Learn More
Sartorius Filtri Safe-Cone
Prevenire la contaminazione di campioni e pipette con aerosol e fluidi. I filtri Sartorius Safe-Cone sono esclusivi filtri sostituibili in polietilene che aumentano l'efficienza di pipettaggio e al contempo preservano l'integrità dei campioni. Disponibili nelle versioni Standard e Plus per applicazioni di laboratorio differenti.
40.10€ - 49.35€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Tipo | Da utilizzare con (applicazione) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Tipo | Da utilizzare con (applicazione) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10552673
|
Sartorius
721008 |
2.51 mm | Standard | General applications | Pipetta da 100 μl |
40.10€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10708082
|
Sartorius
721005 |
6.73 mm | Standard | General applications | Pipetta da 5000 μl |
40.85€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10287822
|
Sartorius
721017 |
3.15 mm | Plus | Radioactive work, cell culture, bacterial and virological work, molecular biology | Pipetta da 200/300 μl |
49.35€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10512845
|
Sartorius
721007 |
3.15 mm | Standard | General applications | Pipetta da 100 μl |
40.10€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10529642
|
Sartorius
721014 |
1.83 mm | Standard | General applications | Pipetta da 20/50 μl |
40.10€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10043461
|
Sartorius
721006 |
5.33 mm | Standard | General applications | Pipetta da 1000/1200 μl |
40.85€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10080482
|
Sartorius
721016 |
5.33 mm | Plus | Radioactive work, cell culture, bacterial and virological work, molecular biology | Pipetta da 1000 μl |
49.35€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 07-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10004042
|
Sartorius
721018 |
2.51 mm | Plus | Radioactive work, cell culture, bacterial and virological work, molecular biology | 200/300μL Pipette |
49.35€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 06-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10217782
|
Sartorius
721015 |
6.73 mm | Plus | Radioactive work, cell culture, bacterial and virological work, molecular biology | 5000μL Pipette |
49.35€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 07-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Protezione per pipette e campioni- Agiscono come barriera finale per i componenti interni della pipetta
- Proteggono la pipetta e il campione da contaminazione
- Prolungano la durata della pipetta e riducono gli intervalli di manutenzione
- Filtri in polietilene economici e sostituibili
- Filtri Safe-Cone standard: per applicazioni generali, utilizzabili per le stesse attività dei filtri Plus, ma devono essere sostituiti con una maggiore frequenza
- Filtri Plus Safe-Cone: filtri autosigillanti per applicazioni più complesse, quali processi radioattivi, colture cellulari, attività batteriologiche e virologiche e biologia molecolare
- La frequenza di sostituzione del filtro dipende dall'applicazione e dal campione
- Sostituire giornalmente (o dopo 50 – 250 pipettaggi) o immediatamente in caso di aspirazione eccessiva
- Per garantire la sicurezza dell'operatore, utilizzare le pinzette per sostituire il filtro
- Pulire il cono del puntale con etanolo (70%) prima di assemblare un nuovo filtro
Specifica
Bianco | |
Polietilene | |
50/conf. |