Learn More
Buerkle™ Safe-it™ Tamper-Proof Labels
Codice prodotto. 11951431 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
20 x 95 mm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
11951431 20 x 95 mm 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11951431 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53035000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    182.00€
    109.25€ / 1 rotoli
    Risparmia 72.75€
    39% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Shows a silver checkerboard pattern on both the subsurface and surface of the sticker itself when the label is broken
  • With checkerboard pattern
  • Visible proof of tampering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Seal guarantees originality
Colore Silver
Lati stampabili Front
Product Type Label
Sterilità Non-sterile
Testo di visualizzazione Without
Da utilizzare con (applicazione) Samples, Retention Samples, Transporting Samples, Sealing Containers
Include Checkerboard pattern, visible proof of tampering
Quantità 500/Roll
Dimensioni (L x P) 20 x 95 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 3.74 in.
Lunghezza (sistema metrico) 95 mm
Larghezza (sistema imperiale) 0.79 in.
Larghezza (sistema metrico) 20 mm