Learn More
Eppendorf™ Provetta Safe Lock
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10394591 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
10394591 0.5 ml pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10394591 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 0030121120
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Affidabilità garantita per mantenere i campioni in sicurezza. Le provette Safe-Lock Eppendorf™ sono caratterizzate da un'eccezionale stabilità di centrifugazione fino a 30,000 xg, consentono di prevenire la perdita di campioni causata dalla rottura di provette e sono ultrasicure durante la manipolazione di campioni pericolosi.
Il coperchio incernierato Eppendorf Safe–Lock fornisce una straordinaria protezione da aperture accidentali durante l'incubazione e la conservazione. In polipropilene per una maggiore resistenza alle sostanze chimiche, alle sollecitazioni meccaniche e a temperature estreme. Realizzate senza uso di agenti di scorrimento, plastificanti e biocidi – è stato infatti dimostrato che tali sostanze percolano dai materiali di consumo in plastica nel campione e influiscono negativamente sui risultati dei saggi biologici.
  • Tenuta precisa del coperchio per tassi di evaporazione minimi durante la conservazione a lungo termine
  • Coperchio e superficie laterale ampi e smerigliati per una facile etichettatura
  • Funzionalità garantita da -86 °C a 100 °C
  • Autoclavabili da aperte (121 °C, 20 min)
  • Disponibili in lotti certificati con grado di purezza PCR clean, Eppendorf Forensic DNA e Biopur per una purezza assicurata
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 0.5 ml
Imballaggio 500
Temperature Range (Metric) Da –86 a 100 °C
Eppendorf Safe-Lock Tubes are single use sample tubes intended as primary vessel in accordance with EN 14254:2004 and for storing human test specimen, with the exception of blood samples for in vitro diagnostics. Eppendorf Safe-Lock Tubes are intended for use by trained and skilled personnel only.