Descrizione
- Waterproof and non-slip soles
- Breathable and lightweight
- Elastic ankle support
- Non-woven polypropylene with polyethylene soles
- Made in France
Specifica
Specifica
| Size | X-Large |
| Materiale | Polypropylene |
| Colore | White, Green |
| Monouso | Single-use |
| Spessore | 60 μm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Medical, Industrial |
| Certificazione/Conformità | ISO 13485, (EU) 2017/745 |
| Peso (sistema metrico) | 34 g/m2 |
| Quantità | 400 Pk., 400 Packungen, 400 paq. |