Learn More
Brady™ SafeKey Compact Padlocks - Nylon with 25 mm Plastic Shackle, Keyed Alike
Sfoglia Tutto Brady ProdottiDescription
- Questi lucchetti completano la gamma di lucchetti SafeKey Brady della quale condividono le caratteristiche.
- Il nuovo e innovativo meccanismo di chiusura a chiave ti offre molte più possibilità di utilizzare chiavi uniche rispetto a un normale lucchetto di sicurezza tradizionale, senza rinunciare a un lockout sicuro.
- L’esclusivo meccanismo di chiusura è isolato e non conduttivo per proteggere gli addetti dalle scosse quando la chiave è inserita.
- Il meccanismo di chiusura a tamburo è dotato di 6 lame di precisione in acciaio per poter realizzare molte chiavi diverse e garantire resistenza alla manomissione.
- I lucchetti, compatti e leggeri, resistono a urti, temperature estreme, sostanze chimiche e corrosione.
- Il corpo non conduttivo antiscintilla è scanalato per una maggiore facilità di presa e manipolazione.
- La corrispondenza di colore tra chiave e corpo del lucchetto consente una rapida identificazione nell’applicazione.
- 1 chiave in dotazione con ogni lucchetto.
- Sono disponibili chiavi personalizzate, incisione, tracciabilità, chiave master (Master Key) e chiave master generale (Grand Master Key) – scopri le nostre possibilità di personalizzazione.
Specifications
Specifications
| Product Type | Keyed Padlocks |
| Tipo di tasto | Keyed Alike |
| Alternate Part Number | CPT-YLW-25PL-KA3PK |
| Colore | Yellow |
| Materiale | Nylon |
| Diametro (sistema imperiale) maniglione | 0.19 in. |
| Diametro (sistema metrico) maniglione | 4.7 mm |
| Altezza maniglione (sistema imperiale) | 1 in. |
| Altezza maniglione (sistema metrico) | 25 mm |
| Material (Shackle) | Plastic |
| Show More |