Learn More
Brady™ Lucchetti SafeKey – Alluminio
Product Code. 17190271 Shop All Brady Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Colore:
Black
Blue
Brown
Green
Orange
Purple
Red
Silver
Yellow
Quantità:
1 Ea.
6 Pk.
missing translation for 'unitSize':
Pezzo
pezzi 6
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Colore Quantità missing translation for 'unitSize'
17190271 Yellow 6 Pk. pezzi 6
17170291 Silver 1 Ea. Pezzo
17180291 Black 1 Ea. Pezzo
17100311 Orange 1 Ea. Pezzo
17110311 Green 1 Ea. Pezzo
17100331 Brown 1 Ea. Pezzo
17110331 Blue 1 Ea. Pezzo
17140361 Orange 6 Pk. pezzi 6
17120331 Yellow 1 Ea. Pezzo
17180341 Red 1 Ea. Pezzo
17180361 Purple 1 Ea. Pezzo
17150291 Black 6 Pk. pezzi 6
17160301 Green 6 Pk. pezzi 6
17140321 Silver 6 Pk. pezzi 6
17120341 Brown 6 Pk. pezzi 6
17130341 Blue 6 Pk. pezzi 6
17140341 Red 6 Pk. pezzi 6
17180371 Purple 6 Pk. pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 missing translation for 'options'
Product Code. 17190271 missing translation for 'mfr' Brady™ missing translation for 'supplierNo' 150219
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    192.00€
    172.92€ / pezzi 6
    Risparmia 19.08€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 08-01-2027
I lucchetti SafeKey Aluminium proposti da Brady sono il non plus ultra per applicazioni di sicurezza heavy-duty in interni ed esterni.
  • Realizzati con corpo interamente in alluminio e arco in acciaio, i nostri lucchetti sono sorprendentemente leggeri e al tempo stesso robusti.
  • Questi lucchetti completano la gamma di lucchetti SafeKey Brady della quale condividono le caratteristiche.
  • I lucchetti sono resistenti ad agenti chimici e corrosione.
  • L’esclusivo meccanismo di chiusura a tamburo è isolato ed è dotato di 6 lame di precisione in acciaio per poter realizzare molte chiavi diverse e garantire resistenza alla manomissione.
  • La corrispondenza di colore tra chiave e corpo del lucchetto consente una rapida identificazione nell’applicazione.
  • 1 chiave in dotazione con ogni lucchetto.
  • Sono disponibili chiavi personalizzate, incisione, tracciabilità, chiave master (Master Key) e chiave master generale (Grand Master Key) – scopri le nostre possibilità di personalizzazione.
Specifications
Product Type Keyed Padlocks
Tipo di tasto Keyed Different
Alternate Part Number ALU-YLW-38ST-KD6PK
Colore Yellow
Materiale Anodized Aluminum
Diametro (sistema imperiale) maniglione 0.25 in.
Diametro (sistema metrico) maniglione 6.4 mm
Altezza maniglione (sistema imperiale) 1.5 in.
Altezza maniglione (sistema metrico) 38 mm
Material (Shackle) Steel
N. di perni 6
Quantità 6 Pk.
Larghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Larghezza maniglione (sistema imperiale) 1.3 in.
Larghezza (sistema metrico) 38 mm
Larghezza maniglione (sistema metrico) 33 mm