Learn More
Brady™ SafeKey Padlocks - aluminum with 38 mm Steel Shackle, Keyed Alike
Codice prodotto. 17190371 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Brown
Green
Orange
Purple
Red
Silver
Yellow
Quantità:
3 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 3
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Quantità Dimensione della confezione
17190371 Purple 3 Pk. pezzi 3
17100381 Black 3 Pk. pezzi 3
17180301 Blue 3 Pk. pezzi 3
17170301 Brown 3 Pk. pezzi 3
17150321 Green 3 Pk. pezzi 3
17160341 Orange 3 Pk. pezzi 3
17190301 Red 3 Pk. pezzi 3
17150341 Silver 3 Pk. pezzi 3
17160321 Yellow 3 Pk. pezzi 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 17190371 Fornitore Brady™ N. del fornitore 150348
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    91.70€ / pezzi 3
    Risparmia 11.30€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 08-01-2027
The ultimate locks for indoor and outdoor heavy duty safety applications.
  • Realizzati con corpo interamente in alluminio e arco in acciaio, i nostri lucchetti sono sorprendentemente leggeri e al tempo stesso robusti.
  • Questi lucchetti completano la gamma di lucchetti SafeKey Brady della quale condividono le caratteristiche.
  • I lucchetti sono resistenti ad agenti chimici e corrosione.
  • L’esclusivo meccanismo di chiusura a tamburo è isolato ed è dotato di 6 lame di precisione in acciaio per poter realizzare molte chiavi diverse e garantire resistenza alla manomissione.
  • La corrispondenza di colore tra chiave e corpo del lucchetto consente una rapida identificazione nell’applicazione.
  • 1 chiave in dotazione con ogni lucchetto.
  • Sono disponibili chiavi personalizzate, incisione, tracciabilità, chiave master (Master Key) e chiave master generale (Grand Master Key) – scopri le nostre possibilità di personalizzazione.
Specifica
Product Type Keyed Padlocks
Tipo di tasto Keyed Alike
Alternate Part Number ALU-PRP-38ST-KA3PK
Colore Purple
Materiale Anodized Aluminum
Diametro (sistema imperiale) maniglione 0.25 in.
Diametro (sistema metrico) maniglione 6.4 mm
Altezza maniglione (sistema imperiale) 1.5 in.
Altezza maniglione (sistema metrico) 38 mm
Material (Shackle) Steel
N. di perni 6
Quantità 3 Pk.
Larghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Larghezza maniglione (sistema imperiale) 1.3 in.
Larghezza (sistema metrico) 38 mm
Larghezza maniglione (sistema metrico) 33 mm