Learn More
Brady™ Lucchetti SafeKey – compatti
Codice prodotto. 17190241
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Brown
Green
Orange
Purple
Red
White
Yellow
Quantità:
1 Ea.
6 Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Quantità unitSize
17190241 Red 1 Ea. Pezzo
17100251 Yellow 1 Ea. Pezzo
17110251 Green 1 Ea. Pezzo
17120251 Blue 1 Ea. Pezzo
17130251 Black 1 Ea. Pezzo
17140251 Orange 1 Ea. Pezzo
17150251 Purple 1 Ea. Pezzo
17160251 Brown 1 Ea. Pezzo
17170251 White 1 Ea. Pezzo
17170261 Red 6 Pk. pezzi 6
17180261 Yellow 6 Pk. pezzi 6
17190261 Green 6 Pk. pezzi 6
17100271 Blue 6 Pk. pezzi 6
17110271 Black 6 Pk. pezzi 6
17120271 Orange 6 Pk. pezzi 6
17130271 Purple 6 Pk. pezzi 6
17140271 Brown 6 Pk. pezzi 6
17150271 White 6 Pk. pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Codice prodotto. 17190241 Fornitore Brady™ N. del fornitore 150180
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I lucchetti SafeKey Nylon Compact proposti da Brady sono una serie leggera di lucchetti adatti a programmi di isolamento dell’energia o spazi esigui.
  • Questi lucchetti completano la gamma di lucchetti SafeKey Brady della quale condividono le caratteristiche.
  • Il nuovo e innovativo meccanismo di chiusura a chiave ti offre molte più possibilità di utilizzare chiavi uniche rispetto a un normale lucchetto di sicurezza tradizionale, senza rinunciare a un lockout sicuro.
  • L’esclusivo meccanismo di chiusura è isolato e non conduttivo per proteggere gli addetti dalle scosse quando la chiave è inserita.
  • Il meccanismo di chiusura a tamburo è dotato di 6 lame di precisione in acciaio per poter realizzare molte chiavi diverse e garantire resistenza alla manomissione.
  • I lucchetti, compatti e leggeri, resistono a urti, temperature estreme, sostanze chimiche e corrosione.
  • Il corpo non conduttivo antiscintilla è scanalato per una maggiore facilità di presa e manipolazione.
  • La corrispondenza di colore tra chiave e corpo del lucchetto consente una rapida identificazione nell’applicazione.
  • 1 chiave in dotazione con ogni lucchetto.
  • Sono disponibili chiavi personalizzate, incisione, tracciabilità, chiave master (Master Key) e chiave master generale (Grand Master Key) – scopri le nostre possibilità di personalizzazione.
Specifica
Product Type Keyed Padlocks
Tipo di tasto Keyed Different
Alternate Part Number CPT-RED-25PL-KD
Colore Red
Materiale Nylon
Diametro (sistema imperiale) maniglione 0.19 in.
Diametro (sistema metrico) maniglione 4.7 mm
Altezza maniglione (sistema imperiale) 1 in.
Altezza maniglione (sistema metrico) 25 mm
Material (Shackle) Plastic
N. di perni 6
Quantità 1 Ea.
Larghezza (sistema imperiale) 1.3 in.
Larghezza maniglione (sistema imperiale) 1 in.
Larghezza (sistema metrico) 33 mm
Larghezza maniglione (sistema metrico) 26 mm