Learn More
Brady™ Lucchetti SafeKey – compatti
Codice prodotto. 17190261 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Brown
Green
Orange
Purple
Red
White
Yellow
Quantità:
1 Ea.
6 Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Quantità Dimensione della confezione
17190261 Green 6 Pk. pezzi 6
17190241 Red 1 Ea. Pezzo
17100251 Yellow 1 Ea. Pezzo
17110251 Green 1 Ea. Pezzo
17120251 Blue 1 Ea. Pezzo
17130251 Black 1 Ea. Pezzo
17140251 Orange 1 Ea. Pezzo
17150251 Purple 1 Ea. Pezzo
17160251 Brown 1 Ea. Pezzo
17170251 White 1 Ea. Pezzo
17170261 Red 6 Pk. pezzi 6
17180261 Yellow 6 Pk. pezzi 6
17100271 Blue 6 Pk. pezzi 6
17110271 Black 6 Pk. pezzi 6
17120271 Orange 6 Pk. pezzi 6
17130271 Purple 6 Pk. pezzi 6
17140271 Brown 6 Pk. pezzi 6
17150271 White 6 Pk. pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Codice prodotto. 17190261 Fornitore Brady™ N. del fornitore 150209
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00€
    98.32€ / pezzi 6
    Risparmia 11.68€
    10% Sconto
In stock
I lucchetti SafeKey Nylon Compact proposti da Brady sono una serie leggera di lucchetti adatti a programmi di isolamento dell’energia o spazi esigui.
  • Questi lucchetti completano la gamma di lucchetti SafeKey Brady della quale condividono le caratteristiche.
  • Il nuovo e innovativo meccanismo di chiusura a chiave ti offre molte più possibilità di utilizzare chiavi uniche rispetto a un normale lucchetto di sicurezza tradizionale, senza rinunciare a un lockout sicuro.
  • L’esclusivo meccanismo di chiusura è isolato e non conduttivo per proteggere gli addetti dalle scosse quando la chiave è inserita.
  • Il meccanismo di chiusura a tamburo è dotato di 6 lame di precisione in acciaio per poter realizzare molte chiavi diverse e garantire resistenza alla manomissione.
  • I lucchetti, compatti e leggeri, resistono a urti, temperature estreme, sostanze chimiche e corrosione.
  • Il corpo non conduttivo antiscintilla è scanalato per una maggiore facilità di presa e manipolazione.
  • La corrispondenza di colore tra chiave e corpo del lucchetto consente una rapida identificazione nell’applicazione.
  • 1 chiave in dotazione con ogni lucchetto.
  • Sono disponibili chiavi personalizzate, incisione, tracciabilità, chiave master (Master Key) e chiave master generale (Grand Master Key) – scopri le nostre possibilità di personalizzazione.
Specifica
Product Type Keyed Padlocks
Tipo di tasto Keyed Different
Alternate Part Number CPT-GRN-25PL-KD6PK
Colore Green
Materiale Nylon
Diametro (sistema imperiale) maniglione 0.19 in.
Diametro (sistema metrico) maniglione 4.7 mm
Altezza maniglione (sistema imperiale) 1 in.
Altezza maniglione (sistema metrico) 25 mm
Material (Shackle) Plastic
N. di perni 6
Quantità 6 Pk.
Larghezza (sistema imperiale) 1.3 in.
Larghezza maniglione (sistema imperiale) 1 in.
Larghezza (sistema metrico) 33 mm
Larghezza maniglione (sistema metrico) 26 mm