Learn More
Brady™ Lucchetti SafeKey – Nylon
Codice prodotto. 17190341 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Brown
Green
Orange
Purple
Red
White
Yellow
Quantità:
1 Ea.
6 Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Quantità Dimensione della confezione
17190341 White 6 Pk. pezzi 6
17170281 Orange 1 Ea. Pezzo
17180281 Black 1 Ea. Pezzo
17190281 Yellow 1 Ea. Pezzo
17180311 Purple 1 Ea. Pezzo
17190311 Green 1 Ea. Pezzo
17170351 Brown 1 Ea. Pezzo
17140371 Red 1 Ea. Pezzo
17190381 White 1 Ea. Pezzo
17100391 Blue 1 Ea. Pezzo
17100281 Blue 6 Pk. pezzi 6
17120311 Yellow 6 Pk. pezzi 6
17100351 Brown 6 Pk. pezzi 6
17110351 Orange 6 Pk. pezzi 6
17120351 Red 6 Pk. pezzi 6
17190361 Green 6 Pk. pezzi 6
17110381 Purple 6 Pk. pezzi 6
17120381 Black 6 Pk. pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Codice prodotto. 17190341 Fornitore Brady™ N. del fornitore 150308
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00€
    118.67€ / pezzi 6
    Risparmia 13.33€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
I lucchetti SafeKey Nylon proposti da Brady sono il non plus ultra per ogni esigenza di sicurezza.
  • Questi lucchetti completano la gamma di lucchetti SafeKey Brady della quale condividono le caratteristiche.
  • Il nuovo e innovativo meccanismo di chiusura a chiave ti offre molte più possibilità di utilizzare chiavi uniche rispetto a un normale lucchetto di sicurezza tradizionale, senza rinunciare a un lockout sicuro.
  • L’esclusivo meccanismo di chiusura è isolato e non conduttivo per proteggere gli addetti dalle scosse quando la chiave è inserita.
  • Il meccanismo di chiusura a tamburo è dotato di 6 lame di precisione in acciaio per poter realizzare molte chiavi diverse e garantire resistenza alla manomissione.
  • I lucchetti, leggeri, resistono a urti, temperature estreme, sostanze chimiche e corrosione.
  • Il corpo non conduttivo antiscintilla è scanalato per una maggiore facilità di presa e manipolazione.
  • La corrispondenza di colore tra chiave e corpo del lucchetto consente una rapida identificazione nell’applicazione.
  • 1 chiave in dotazione con ogni lucchetto.
  • Sistema di ritenuta della chiave (la chiave non viene rilasciata fino alla perfetta chiusura dell’arco).
  • Sono disponibili chiavi personalizzate, incisione, tracciabilità, chiave master (Master Key) e chiave master generale (Grand Master Key) – scopri le nostre possibilità di personalizzazione.
Specifica
Product Type Keyed Padlocks
Tipo di tasto Keyed Different
Alternate Part Number NYL-WHT-38PL-KD6PK
Colore White
Materiale Nylon
Diametro (sistema imperiale) maniglione 0.25 in.
Diametro (sistema metrico) maniglione 6.4 mm
Altezza maniglione (sistema imperiale) 1.5 in.
Altezza maniglione (sistema metrico) 38 mm
Material (Shackle) Plastic
N. di perni 6
Quantità 6 Pk.
Larghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Larghezza maniglione (sistema imperiale) 1.3 in.
Larghezza (sistema metrico) 38 mm
Larghezza maniglione (sistema metrico) 33 mm