Learn More
Brady™ Lucchetti SafeKey – Nylon
Codice prodotto. 17190351 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Brown
Green
Orange
Purple
Red
White
Yellow
Quantità:
1 Ea.
3 Pk.
6 Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 3
pezzi 6
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Quantità Dimensione della confezione
17190351 Orange 1 Ea. Pezzo
17110291 Black 1 Ea. Pezzo
17130301 Purple 1 Ea. Pezzo
17140301 Blue 1 Ea. Pezzo
17110321 Brown 1 Ea. Pezzo
17100361 Red 1 Ea. Pezzo
17150371 Yellow 1 Ea. Pezzo
17110391 White 1 Ea. Pezzo
17120391 Green 1 Ea. Pezzo
17180381 Orange 3 Pk. pezzi 3
17130281 Black 6 Pk. pezzi 6
17140281 Yellow 6 Pk. pezzi 6
17150311 Brown 6 Pk. pezzi 6
17160311 Red 6 Pk. pezzi 6
17150331 White 6 Pk. pezzi 6
17150351 Blue 6 Pk. pezzi 6
17100371 Orange 6 Pk. pezzi 6
17110371 Green 6 Pk. pezzi 6
17170381 Purple 6 Pk. pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Codice prodotto. 17190351 Fornitore Brady™ N. del fornitore 150320
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.35€
    20.18€ / pezzi 1
    Risparmia 2.17€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 18-11-2026
I lucchetti SafeKey Nylon proposti da Brady sono il non plus ultra per ogni esigenza di sicurezza.
  • Questi lucchetti completano la gamma di lucchetti SafeKey Brady della quale condividono le caratteristiche.
  • Il nuovo e innovativo meccanismo di chiusura a chiave ti offre molte più possibilità di utilizzare chiavi uniche rispetto a un normale lucchetto di sicurezza tradizionale, senza rinunciare a un lockout sicuro.
  • L’esclusivo meccanismo di chiusura è isolato e non conduttivo per proteggere gli addetti dalle scosse quando la chiave è inserita.
  • Il meccanismo di chiusura a tamburo è dotato di 6 lame di precisione in acciaio per poter realizzare molte chiavi diverse e garantire resistenza alla manomissione.
  • I lucchetti, leggeri, resistono a urti, temperature estreme, sostanze chimiche e corrosione.
  • Il corpo non conduttivo antiscintilla è scanalato per una maggiore facilità di presa e manipolazione.
  • La corrispondenza di colore tra chiave e corpo del lucchetto consente una rapida identificazione nell’applicazione.
  • 1 chiave in dotazione con ogni lucchetto.
  • Sistema di ritenuta della chiave (la chiave non viene rilasciata fino alla perfetta chiusura dell’arco).
  • Sono disponibili chiavi personalizzate, incisione, tracciabilità, chiave master (Master Key) e chiave master generale (Grand Master Key) – scopri le nostre possibilità di personalizzazione.
Specifica
Product Type Keyed Padlocks
Tipo di tasto Keyed Different
Alternate Part Number NYL-ORG-38ST-KD
Colore Orange
Materiale Nylon
Diametro (sistema imperiale) maniglione 0.25 in.
Diametro (sistema metrico) maniglione 6.4 mm
Altezza maniglione (sistema imperiale) 1.5 in.
Altezza maniglione (sistema metrico) 38 mm
Material (Shackle) Steel
N. di perni 6
Quantità 1 Ea.
Larghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Larghezza maniglione (sistema imperiale) 1.3 in.
Larghezza (sistema metrico) 38 mm
Larghezza maniglione (sistema metrico) 33 mm