Learn More
Brady™ Lucchetti SafeKey – Nylon
Codice prodotto. 17180351 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Brown
Green
Orange
Purple
Red
White
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
17180351 Green Pezzo
17100291 Purple Pezzo
17100301 Brown Pezzo
17110301 Orange Pezzo
17120301 Blue Pezzo
17100321 Black Pezzo
17170331 White Pezzo
17180331 Yellow Pezzo
17140381 Red Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 17180351 Fornitore Brady™ N. del fornitore 150319
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.90€
    22.49€ / pezzi 1
    Risparmia 2.41€
    9% Sconto
In stock
I lucchetti SafeKey Nylon proposti da Brady sono il non plus ultra per ogni esigenza di sicurezza.
  • Questi lucchetti completano la gamma di lucchetti SafeKey Brady della quale condividono le caratteristiche.
  • Il nuovo e innovativo meccanismo di chiusura a chiave ti offre molte più possibilità di utilizzare chiavi uniche rispetto a un normale lucchetto di sicurezza tradizionale, senza rinunciare a un lockout sicuro.
  • L’esclusivo meccanismo di chiusura è isolato e non conduttivo per proteggere gli addetti dalle scosse quando la chiave è inserita.
  • Il meccanismo di chiusura a tamburo è dotato di 6 lame di precisione in acciaio per poter realizzare molte chiavi diverse e garantire resistenza alla manomissione.
  • I lucchetti, leggeri, resistono a urti, temperature estreme, sostanze chimiche e corrosione.
  • Il corpo non conduttivo antiscintilla è scanalato per una maggiore facilità di presa e manipolazione.
  • La corrispondenza di colore tra chiave e corpo del lucchetto consente una rapida identificazione nell’applicazione.
  • 1 chiave in dotazione con ogni lucchetto.
  • Sistema di ritenuta della chiave (la chiave non viene rilasciata fino alla perfetta chiusura dell’arco).
  • Sono disponibili chiavi personalizzate, incisione, tracciabilità, chiave master (Master Key) e chiave master generale (Grand Master Key) – scopri le nostre possibilità di personalizzazione.
Specifica
Product Type Keyed Padlocks
Alternate Part Number NYL-GRN-76ST-KD
Colore Green
Materiale Nylon
Diametro (sistema metrico) maniglione 6.40 mm
Altezza maniglione (sistema metrico) 76.00 mm
Material (Shackle) Steel
N. di perni 6
Quantità 1 Ea.
Larghezza (sistema imperiale) 1.496 in.
Larghezza (sistema metrico) 38.00 mm
Larghezza maniglione (sistema metrico) 33.00 mm