Learn More
Slice™ Safety Blades
Codice prodotto. 16493619
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
1.31 in.
2.56 in.
Stile:
Pointed Tip
Rounded Tip
Dimensione della confezione:
pezzi 3
pezzi 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) Stile Dimensione della confezione
16493619 2.56 in. Rounded Tip pezzi 3
16403629 2.56 in. Pointed Tip pezzi 3
16413609 1.31 in. Rounded Tip pezzi 4
16423609 1.31 in. Pointed Tip pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16493619 Fornitore Slice™ N. del fornitore 10526
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.23€
    5.24€ / pezzi 3
    Risparmia 0.99€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Finger-friendly™ blade is safer to touch than traditional blades
  • Finger-friendly™ edge stays sharp 11x longer
  • Reduces injuries, lowers costs
  • Non-sparking, non-conductive, non-magnetic
  • Safe up to 1600 degrees Celsius
  • Chemically inert, never rusts
  • No-tool blade change
  • Fewer blade changes = fewer injuries
Specifica
Product Type Safety Blade
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sice™ handles: 10550, 10554, 10558, 10585
Lunghezza (sistema imperiale) 2.56 in.
Lunghezza (sistema metrico) 65 mm
Materiale Zirconium Oxide
Colore White
Da utilizzare con (applicazione) Safety Cutting
Include 3 dual-sided Utility Knife blades
N. per confezione 3 Pk.
Stile Rounded Tip
Peso (sistema imperiale) 0.17 oz.
Peso (sistema metrico) 4.8 g
Larghezza (sistema imperiale) 0.47 in.
Larghezza (sistema metrico) 12 mm