Learn More
Fisherbrand™ Safety Bottle Carrier
Codice prodotto. 17840782 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Green
Red
Size:
1.5 L
4.5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Size Dimensione della confezione
17840782 Red 4.5 L Pezzo
17880772 Green 1.5 L Pezzo
17800782 Black 1.5 L Pezzo
17890772 Blue 1.5 L Pezzo
17820782 Red 1.5 L Pezzo
17850782 Blue 4.5 L Pezzo
17830782 Black 4.5 L Pezzo
17810782 Green 4.5 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 17840782
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
The Safety Bottle Carrier provides a safe and reliable way to transport a variety of bottled reagents in your lab.
  • Robust Design
  • Ergonomic handle prevents hand fatigue and related accidents when carrying heavier loads
  • Handle can be pressed down to either side for easier loading and unloading
  • Centering ring stabilizes bottle in the center of carrier for safer, steadier transport
  • Carriers come in four colors with designated labeling areas for easy identification
  • Made of chemical resistant thermoplastic elastomer - PP blend
Specifica
Descrizione Safety Bottle Carrier, 4.5 L, Red
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Red
Capacità Bottles
Materiale Polypropylene
Posizioni 1
Forma Cylindrical
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Transportation of bottled regeants
Da utilizzare con (apparecchiatura) 4.5 L bottles
Size 4.5 L
Intervallo di temperatura (sistema metrico) -20 to 60°C
Lunghezza (sistema metrico) 18.3 cm
Diametro (sistema metrico) apertura 18.3 cm
Peso (sistema metrico) .25 kg
Include 1 Safety Bottle Carrier vessel and attachable handle
Product Type Bottle Holder
Diametro (sistema metrico) interno 18.3 cm
Ripiani None
Altezza (sistema metrico) 26.7 cm (40.6 cm Height, Handle Extended)
Matrice 1 x 1
Larghezza (sistema metrico) 18.3 cm