Learn More
Justrite™ Safety Cabinet 2 Door
Codice prodotto. 11925436
Codice prodotto. 11925436 Fornitore Justrite™ N. del fornitore 8960221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3505.71€
    2656.52€ / pezzi 1
    Risparmia 849.19€
    24% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-04-2027
Self close, 2 adj shelves, not for phenol, nitric /sulphuric acid, steel, double wall dual vents, earth wire connections, leakproof sills, levelling feet blue 1,651mm x 864mm x 864mm (w x h x d) 227L