Learn More
Roetzmeier™ Safety Canister with 1.5 in. Self-Closing Metering Device
Codice prodotto. 10251981
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 L
5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
10251981 10 L Pezzo
10361392 5 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10251981 Fornitore Roetzmeier™ N. del fornitore 10KD
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-quality safety canister designed to safely store and handle solvents.
  • Maximum safety for you and your solvents
  • Metering device to precisely dispense the amount of liquid you need
  • Made of stainless steel 316
  • Gaskets made of PTFE
  • Explosion-proof due to flame trap and pressure control valve
  • Metering device is self-closing
  • Conductive – can be bonded using any part of the canister
  • Space-saving shape
  • Ergonomic handle design
  • Use accessory TR2 (Funnel) or TR2V (Funnel with overfill-protection) to comfortably fill the canister
  • Use accessory A15 (Spout 1.5 in.) to dispense liquid
Specifica
Chiusura inclusa Yes
Tipo di chiusura Metering Device
Descrizione Stainless Steel w/PTFE Gasket and Stainless Steel Handle
Capacità (sistema metrico) 10 L
Da utilizzare con (apparecchiatura) K150, A15, TR2, TR2V
Materiale Stainless Steel
Finitura Electro-polished
Temperatura max (sistema metrico) 200°C
Forma Rectangular
Spessore (sistema imperiale) 0.032 in.
Spessore (sistema metrico) 0.8 mm
Dimensions 130 x 280 x 380 mm
Altezza (sistema imperiale) 15 in.
Altezza (sistema metrico) 380 mm
Diametro (sistema imperiale) apertura 1.6 in.
Diametro (sistema metrico) apertura 40 mm
Peso (sistema imperiale) 5.5 lb.
Peso (sistema metrico) 2.501 Kg