Learn More
SCAT Contenitore di sicurezza
Codice prodotto. 10292940 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.5 L
5 L
10 L
12 L
20 L
30 L
60 L
Dimensione chiusura:
GL45
S51
S55
S60/61
S60/61 e GL45
S70/71
S90
S95
Include:
2 aperture
Approvazione UN-Y
Galleggiante
Mechanical Level Control
Omologato UN-Y, con fluorizzazione interna
Dimensione della confezione:
Pezzo
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Include unitSize
10292940 2.5 L GL45 Approvazione UN-Y Pezzo
10589765 5 L GL45 Approvazione UN-Y Pezzo
10214825 10 L GL45 Approvazione UN-Y Pezzo
10304460 5 L S51 Approvazione UN-Y Pezzo
15767762 5 L S55 Omologato UN-Y, con fluorizzazione interna Pezzo
17059693 5 L S55 Approvazione UN-Y Pezzo
10521011 10 L S55 Approvazione UN-Y Pezzo
10190040 5 L S55 Approvazione UN-Y Pezzo
17069693 5 L S60/61 Approvazione UN-Y Pezzo
17967250 12 L S60/61 Mechanical Level Control Pezzo
17997260 20 L S60/61 - Pezzo
17181511 10 L S55 Omologato UN-Y, con fluorizzazione interna Pezzo
10588510 12 L S60/61 Approvazione UN-Y Pezzo
10531011 20 L S60/61 Approvazione UN-Y Pezzo
10334840 20 L S60/61 Galleggiante Pezzo
10620441 30 L S60/61 Approvazione UN-Y Pezzo
15531856 30 L S60/61 e GL45 2 aperture Pezzo
10765392 60 L S70/71 Approvazione UN-Y Pezzo
10512775 10 L S90 Approvazione UN-Y Pezzo
10704072 5 L S95 Approvazione UN-Y Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Codice prodotto. 10292940 Fornitore SCAT N. del fornitore 107950
Spedizione stimata: 28-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Contenitori per varie applicazioni in laboratorio e in produzione. Compatibile con il sistema SCAT per la sicurezza dei solventi. Prestare attenzione alla corretta dimensione della filettatura dei contenitori. Sul sito www.SCAT-europe.com troverete utili strumenti per una semplice determinazione del filo.
  • Contenitori per tutti gli usi
  • In PE-HD o PP
  • Adatto per il sistema di sicurezza SCAT
  • Volumi compresi tra 2,5 l e 60 l
  • Elevata resistenza chimica
  • Controllare la scheda tecnica per l'approvazione UN
  • Vasta gamma di accessori: beccucci, vaschette di raccolta, imbuti, imbuti, SafetyWasteCaps e adattatori
  • Smaltimento sicuro dei rifiuti HPLC e dei rifiuti chimici in genere
  • Elevate prestazioni di lavoro
  • Protezione personale, evitare il contatto della pelle con solventi organici, sicurezza sul lavoro, ergonomia.
  • Creare un clima di lavoro confortevole
Specifica
Autoclavabile Non autoclavabile
Capacità (sistema imperiale) 0.66 gal.
Capacità (sistema metrico) 2.5 L
Dimensione chiusura GL45
Colore Bianco traslucido
Descrizione Tanica 2,5 L, GL45, PE-HD, omologazione UN-Y, dimensioni (L x A x P): 115 x 210 x 150 mm
Dimensioni (L x P x A) 115 x 210 x 150 mm
Da utilizzare con (applicazione) For All Purposes and Suitable for The S.C.A.T™ SafetySystem
Include Approvazione UN-Y
Materiale HDPE
Mouth Style Rosca GL45
Product Type Tanica
Sterilità No estéril