Learn More
SCAT™ Contenitore di sicurezza, HDPE-EC
Catalog Number 17101521
Click to view available options
Dimensione chiusura:
S50
S60/61
S70/71
S90
Include:
Approvazione UN-Y
Canister with Floater
Canister with UN-Y Approval
Con strisce blu sull'impugnatura, senza certificazione UN-Y
Con strisce gialle sull'impugnatura, senza certificazione UN Y
Con strisce verdi sull'impugnatura, senza certificazione UN-Y
Galleggiante
Omologazione UN-X; con striscia di visualizzazione
Risparmio di spazio
With red stripes on the grip, without UN Y-certification
Capacità (sistema metrico):
5 L
10 L
20 L
30 L
60 L
Contenitori per varie applicazioni in laboratorio e in produzione. Compatibile con il sistema SCAT per la sicurezza dei solventi. Prestare attenzione alla corretta dimensione della filettatura dei contenitori. Sul sito www.SCAT-europe.com troverete utili strumenti per una semplice determinazione del filo.
  • Contenitori per tutti gli usi
  • In PE-HD o PP
  • Adatto per il sistema di sicurezza SCAT
  • Volumi compresi tra 2,5 l e 60 l
  • Elevata resistenza chimica
  • Controllare la scheda tecnica per l'approvazione UN
  • Vasta gamma di accessori: beccucci, vaschette di raccolta, imbuti, imbuti, SafetyWasteCaps e adattatori
  • Smaltimento sicuro dei rifiuti HPLC e dei rifiuti chimici in genere
  • Elevate prestazioni di lavoro
  • Protezione personale, evitare il contatto della pelle con solventi organici, sicurezza sul lavoro, ergonomia.
  • Creare un clima di lavoro confortevole
Product Type Tanica
Dimensione chiusura S60/61
Capacità (sistema metrico) 10 L
Dimensioni (L x P x A) 189 x 290 x 265 mm
Materiale HDPE
Da utilizzare con (applicazione) Per la raccolta di rifiuti liquidi infiammabili e adatti al sistema di sicurezza S.C.A.T™
Include Con strisce blu sull'impugnatura, senza certificazione UN-Y
Autoclavabile Non autoclavabile
Colore Nero
Da utilizzare con (apparecchiatura) Imbuti di sicurezza