Description
- Contenitori per tutti gli usi
- In PE-HD o PP
- Adatto per il sistema di sicurezza SCAT
- Volumi compresi tra 2,5 l e 60 l
- Elevata resistenza chimica
- Controllare la scheda tecnica per l'approvazione UN
- Vasta gamma di accessori: beccucci, vaschette di raccolta, imbuti, imbuti, SafetyWasteCaps e adattatori
- Smaltimento sicuro dei rifiuti HPLC e dei rifiuti chimici in genere
- Elevate prestazioni di lavoro
- Protezione personale, evitare il contatto della pelle con solventi organici, sicurezza sul lavoro, ergonomia.
- Creare un clima di lavoro confortevole
Specifications
Specifications
| Autoclavabile | Non autoclavabile |
| Capacità (sistema imperiale) | 2.6 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 10 L |
| Certificazione/Conformità | Omologazione UN-Y |
| Dimensione chiusura | S60/61 |
| Colore | Nero |
| Dimensioni (L x P x A) | 290 x 185 x 265 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la raccolta di rifiuti liquidi infiammabili e adatti al sistema di sicurezza S.C.A.T™ |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Imbuti di sicurezza |
| Altezza (sistema metrico) | 265 mm |
| Show More |