Learn More
SCAT™ Contenitore di sicurezza, HDPE-EC
Codice prodotto. 17141521 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
10 L
20 L
30 L
60 L
Dimensione chiusura:
S50
S60/61
S70/71
S90
Include:
Approvazione UN-Y
Canister with Floater
Canister with UN-Y Approval
Con strisce blu sull'impugnatura, senza certificazione UN-Y
Con strisce gialle sull'impugnatura, senza certificazione UN Y
Con strisce verdi sull'impugnatura, senza certificazione UN-Y
Galleggiante
Omologazione UN-X; con striscia di visualizzazione
Risparmio di spazio
With red stripes on the grip, without UN Y-certification
Dimensione della confezione:
Pezzo
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Include unitSize
17141521 5 L S50 Risparmio di spazio Pezzo
17937250 5 L S50 Canister with Floater Pezzo
10125663 10 L S60/61 Galleggiante Pezzo
17101521 10 L S60/61 Con strisce blu sull'impugnatura, senza certificazione UN-Y Pezzo
17111521 10 L S60/61 Con strisce gialle sull'impugnatura, senza certificazione UN Y Pezzo
17121521 10 L S60/61 With red stripes on the grip, without UN Y-certification Pezzo
17131521 10 L S60/61 Con strisce verdi sull'impugnatura, senza certificazione UN-Y Pezzo
10666994 10 L S60/61 Approvazione UN-Y Pezzo
12313243 10 L S90 Omologazione UN-X; con striscia di visualizzazione Pezzo
17917250 10 L S60/61 Canister with UN-Y Approval Pezzo
10094014 20 L S60/61 Galleggiante Pezzo
10374790 20 L S60/61 Approvazione UN-Y Pezzo
17977260 20 L S60/61 Canister with UN-Y Approval Pezzo
17191511 30 L S60/61 Galleggiante Pezzo
15319925 30 L S60/61 Approvazione UN-Y Pezzo
10492984 60 L S70/71 Galleggiante Pezzo
10344260 60 L S70/71 Approvazione UN-Y Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Codice prodotto. 17141521 Fornitore SCAT™ N. del fornitore 108317
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Contenitori per varie applicazioni in laboratorio e in produzione. Compatibile con il sistema SCAT per la sicurezza dei solventi. Prestare attenzione alla corretta dimensione della filettatura dei contenitori. Sul sito www.SCAT-europe.com troverete utili strumenti per una semplice determinazione del filo.
  • Contenitori per tutti gli usi
  • In PE-HD o PP
  • Adatto per il sistema di sicurezza SCAT
  • Volumi compresi tra 2,5 l e 60 l
  • Elevata resistenza chimica
  • Controllare la scheda tecnica per l'approvazione UN
  • Vasta gamma di accessori: beccucci, vaschette di raccolta, imbuti, imbuti, SafetyWasteCaps e adattatori
  • Smaltimento sicuro dei rifiuti HPLC e dei rifiuti chimici in genere
  • Elevate prestazioni di lavoro
  • Protezione personale, evitare il contatto della pelle con solventi organici, sicurezza sul lavoro, ergonomia.
  • Creare un clima di lavoro confortevole
Specifica
Autoclavabile Non autoclavabile
Capacità (sistema metrico) 5 L
Dimensione chiusura S50
Colore Nero
Dimensioni (L x P x A) 65 x 335 x 335 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per la raccolta di rifiuti liquidi infiammabili e adatti al sistema di sicurezza S.C.A.T™
Da utilizzare con (apparecchiatura) Imbuti di sicurezza
Include Risparmio di spazio
Materiale HDPE
Mouth Style Rosca S50
Product Type Tanica
Sterilità No estéril