Learn More
SCAT HPLC Safety Caps
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10851421 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
B83
GL38
GLS40
GLS80
NS29/32
Include:
Raccordement : 1 x PFA 3.2 mm OD, 1 x Vannes d'air
Raccordement : 2 x PFA 3.2 mm OD, 1 x Vannes d'air
Raccordement : 3 x PFA 3.2 mm OD, 1 x Vannes d'air
Raccordement : 4 x PFA 3.2 mm OD, 1 x Vannes d'air
Raccordi: 3 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, 2 x tappi ciechi PFA, 1 x valvole di sfiato
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni filettatura (sistema metrico) Include unitSize
10851421 GLS80 Raccordement : 1 x PFA 3.2 mm OD, 1 x Vannes d'air Pezzo
10348149 NS29/32 Raccordement : 2 x PFA 3.2 mm OD, 1 x Vannes d'air Pezzo
10541728 GLS80 Raccordement : 2 x PFA 3.2 mm OD, 1 x Vannes d'air Pezzo
16554170 GLS40 Raccordement : 3 x PFA 3.2 mm OD, 1 x Vannes d'air Pezzo
15168299 GL38 Raccordi: 3 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, 2 x tappi ciechi PFA, 1 x valvole di sfiato Pezzo
10839170 GLS80 Raccordement : 3 x PFA 3.2 mm OD, 1 x Vannes d'air Pezzo
10222440 B83 Raccordement : 4 x PFA 3.2 mm OD, 1 x Vannes d'air Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10851421 Fornitore SCAT N. del fornitore 107030
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I tappi di sicurezza SCAT forniscono la massima sicurezza per la vostra fornitura di solventi HPLC. Estraete i vostri solventi in modo sicuro da bottiglie e serbatoi senza essere esposti a gas e vapori di solventi pericolosi. Completo di valvola dell'aria integrata con indicatore di cambio per l'equalizzazione della pressione.
Completo di valvola dell'aria integrata con indicatore di cambio per l'equalizzazione della pressione.
  • I materiali di alta qualità garantiscono la massima sicurezza per il laboratorio e il personale
  • Tappo a vite ruotabile a 360° e autoclavabile fino a 200 °C per la massima flessibilità
  • Costruzione stabile per la massima sicurezza e una facile manipolazione
  • Chimicamente resistente ai solventi organici aggressivi
  • Design attraente e disposizione chiara delle connessioni
  • Design migliorato per una facile connessione dei capillari in vari colori
  • Valvola dell'aria gratuita con indicatore di cambio inclusa in ogni SafetyCap
  • Specifica
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Bottiglie da laboratorio
    Include Raccordement : 1 x PFA 3.2 mm OD, 1 x Vannes d'air
    Materiale PTFE
    Dimensioni filettatura (sistema metrico) GLS80
    Da utilizzare con (applicazione) Sistemi HPLC
    Tipo Safety Cap I
    Autoclavabile Autoclavabile