Learn More
SCAT HPLC Safety Caps
Codice prodotto. 16554170 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni filo:
B83
GL38
GLS40
GLS80
NS29/32
Include:
Raccordement : 1 x PFA 3.2 mm OD, 1 x Vannes d'air
Raccordement : 2 x PFA 3.2 mm OD, 1 x Vannes d'air
Raccordement : 3 x PFA 3.2 mm OD, 1 x Vannes d'air
Raccordement : 4 x PFA 3.2 mm OD, 1 x Vannes d'air
Raccordi: 3 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, 2 x tappi ciechi PFA, 1 x valvole di sfiato
Packungsgröße:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioni filo Include Packungsgröße
16554170 GLS40 Raccordement : 3 x PFA 3.2 mm OD, 1 x Vannes d'air Pezzo
10851421 GLS80 Raccordement : 1 x PFA 3.2 mm OD, 1 x Vannes d'air Pezzo
10348149 NS29/32 Raccordement : 2 x PFA 3.2 mm OD, 1 x Vannes d'air Pezzo
10541728 GLS80 Raccordement : 2 x PFA 3.2 mm OD, 1 x Vannes d'air Pezzo
15168299 GL38 Raccordi: 3 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, 2 x tappi ciechi PFA, 1 x valvole di sfiato Pezzo
10839170 GLS80 Raccordement : 3 x PFA 3.2 mm OD, 1 x Vannes d'air Pezzo
10222440 B83 Raccordement : 4 x PFA 3.2 mm OD, 1 x Vannes d'air Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16554170 Lieferant SCAT Lieferanten-Nr. 107742
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    110.64€ / pezzi 1
    Risparmia 10.36€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
I tappi di sicurezza SCAT forniscono la massima sicurezza per la vostra fornitura di solventi HPLC. Estraete i vostri solventi in modo sicuro da bottiglie e serbatoi senza essere esposti a gas e vapori di solventi pericolosi. Completo di valvola dell'aria integrata con indicatore di cambio per l'equalizzazione della pressione.
Completo di valvola dell'aria integrata con indicatore di cambio per l'equalizzazione della pressione.
  • I materiali di alta qualità garantiscono la massima sicurezza per il laboratorio e il personale
  • Tappo a vite ruotabile a 360° e autoclavabile fino a 200 °C per la massima flessibilità
  • Costruzione stabile per la massima sicurezza e una facile manipolazione
  • Chimicamente resistente ai solventi organici aggressivi
  • Design attraente e disposizione chiara delle connessioni
  • Design migliorato per una facile connessione dei capillari in vari colori
  • Valvola dell'aria gratuita con indicatore di cambio inclusa in ogni SafetyCap
  • Spezifikation
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Bottiglie da laboratorio
    Include Raccordement : 3 x PFA 3.2 mm OD, 1 x Vannes d'air
    Materiale PTFE
    Dimensioni filo GLS40
    Da utilizzare con (applicazione) Sistemi HPLC
    Autoclavabile Autoclavabile
    Product Type Safety Cap III
    Name des Produkts
    Wählen Sie ein Thema
    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.