Learn More
Fisherbrand™ Safety Coated Clear Straight Sided Wide Mouth Glass Jars with White Polypropylene Caps
Codice prodotto. 16194467 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
237 mL
240 mL
473 mL
480 mL
950 mL
Rivestimento interno chiusura:
PTFE/Polyethylene Foam
Pulp/Vinyl
Dimensione della confezione:
pezzi 12
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Rivestimento interno chiusura unitSize
16194467 240 mL Pulp/Vinyl pezzi 12
16104477 237 mL PTFE/Polyethylene Foam pezzi 12
16184467 480 mL Pulp/Vinyl pezzi 12
16134487 473 mL PTFE/Polyethylene Foam pezzi 12
16134397 950 mL PTFE/Polyethylene Foam pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16194467
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Type III soda-lime glass is ideal for solvent, chemical or sample storage with plastisol coating for safety are easier to grip and harder to break.
  • Coated in layer of plastisol
  • Shatter-resistant coating reduces chance of breakage
  • If broken, safety coating will contain contents long enough for disposal
  • Non-slip coating also allows greater ease of stability, wet or dry
  • Not autoclavable
Specifica
Capacità (sistema metrico) 240 mL
Capacità (sistema imperiale) 8 once
Colore Clear
Diametro collo esterno (sistema metrico) 67 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 57 mm
Da utilizzare con (applicazione) Solvent, Chemical or Sample Storage with Plastisol Coating for Safety are Easier to Grip and Harder to Break
Include Tappo
Altezza (sistema metrico) con chiusura 92 mm
Materiale Glass
Quantità 12
Colore chiusura Bianco
Finitura collo 70-400
Chiarezza Clear
Closure Included
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 89 mm
Product Type Straight-sided Jar
Rivestimento interno chiusura Pulp/Vinyl
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 70-400 mm
Diametro (sistema metrico) 73 mm
Tipo di chiusura Cap