Learn More
BTX™ Safety Dome for Electroporation Cuvettes
Codice prodotto. 15487360
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
BTX Gemini SC Electroporator
BTX Gemini X2, ECM630, ECM830
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
15487360 BTX Gemini SC Electroporator Pezzo
15497360 BTX Gemini X2, ECM630, ECM830 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15487360 Fornitore BTX™ N. del fornitore 452020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1480.00€
    1268.09€ / pezzi 1
    Risparmia 211.91€
    14% Sconto
Spedizione stimata: 02-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ensure safe delivery of HV electrical pulses to cuvettes and chambers with the Safety Dome for Electroporation Cuvettes.
  • Safety dome plugs directly into generator
  • Holds two cuvettes
  • Safety swing shield secures cuvettes in holder
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Electroporation
Da utilizzare con (apparecchiatura) BTX Gemini SC Electroporator
Product Type Safety Stands
Tensione 3000 VDC, 250 VAC
Descrizione Safety Dome for the Gemini SC
Include Safety Dome Only
Temperatura di esercizio (sistema imperiale) 41°F to 104°F
Intervallo della lunghezza dell'impulso 10 μsec. to 10 sec.
Temperatura di esercizio (sistema metrico) 5°C to 40°C
Quantità 1 Ea.
Peso (sistema imperiale) 2.3 lb.
Peso (sistema metrico) 1 kg
Sterilità Non-sterile
Content And Storage -10°C to +70°C
Pulse Form Exponential Decay Wave, Square Wave