Learn More
Bollé Safety Faceshield
Codice prodotto. 12639200 Sfoglia Tutto Bollé Safety Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
Clear
Flip Up
Linea B
Tilting
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Dimensione della confezione
12639200 Flip Up Pezzo
12629200 Tilting Pezzo
12689130 Linea B Pezzo
12699210 Clear Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12639200 Fornitore Bollé Safety N. del fornitore RELRSI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.83€
    32.22€ / pezzi 1
    Risparmia 13.61€
    29% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Protect workers using Bollé Safety Face Shields to keep safety first and foremost.
  • Adjustable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Spessore (sistema metrico) 1.5 mm
Lens Coating Anti-fog
Lens Tint Clear
Product Type Faceshield
Colore telaio Yellow
Modello Flip Up
Peso (sistema metrico) 200 g
Materiale Polypropylene
Lens Material Acetate