Learn More
Bollé Safety Faceshield
Codice prodotto. 12699210 Sfoglia Tutto Bollé Safety Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
Clear
Flip Up
Linea B
Tilting
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Dimensione della confezione
12699210 Clear Pezzo
12629200 Tilting Pezzo
12689130 Linea B Pezzo
12639200 Flip Up Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12699210 Fornitore Bollé Safety N. del fornitore SPHERPI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.16€
    21.80€ / pezzi 1
    Risparmia 5.36€
    19% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Protect workers using Bollé Safety Face Shields to keep safety first and foremost.
  • Adjustable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lens Tint Chiaro
Product Type Schermo facciale
Colore telaio Black
Include Protective bag
Modello Clear
N. per confezione 1 ciasc.
Materiale Policarbonato
Materiale del telaio Polypropylene