Learn More
Deutsch Neumann™ Tubi del gas di sicurezza
Codice prodotto. 10077760
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
1250 mm
Dimensione della confezione:
1250mm
1500mm
500mm
600mm
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) unitSize
10077760 500 mm 500mm
10119510 600 mm 600mm
10684271 750 mm Pezzo
10383281 1000 mm 1250mm
10129700 1250 mm 1500mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10077760 Fornitore Deutsch Neumann™ N. del fornitore 3608050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides safe and easy connection to gas burners. Deutsch Neumann™ Safety Gas Hoses consist of a rubber tube, threaded metal spiral and end sockets on both sides.
  • Working pressure to 100 mbar
  • For gas burners meeting DIN 30 665
  • For all gases meeting DVGW Work Code G 260
Specifica
Product Type Tubo del gas di sicurezza
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per bruciatori a gas rispondenti a DIN 30 665 e tutti i gas
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm
Da utilizzare con (applicazione) All Gases Meeting DVGW Work Code G 260