Learn More
Deutsch Neumann™ Tubo del gas di sicurezza
Codice prodotto. 10281361
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
1 m
Dimensione della confezione:
1m
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10281361 1 m 1m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10281361 Fornitore Deutsch Neumann™ N. del fornitore 3608100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides safe and easy connection to gas burners. Deutsch Neumann™ Safety Gas Hoses consist of a rubber tube, threaded metal spiral and end sockets on both sides.
  • Working pressure to 100 mbar
  • For gas burners meeting DIN 30 665
  • For all gases meeting DVGW Work Code G 260
Specifica
Product Type Tubo del gas di sicurezza
Da utilizzare con (apparecchiatura) Gas burners meeting DIN 30 665 and all gases
Lunghezza (sistema metrico) 1 m
Da utilizzare con (applicazione) Con propano, propano-butano, gas per uso domestico, gas naturale
N. per confezione Confezione da 1