Learn More
3M™ Safety Glasses Microfiber Pouch
Codice prodotto. 15799677 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
11 x 19 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
15799677 11 x 19 cm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15799677 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7000032498
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.00€
    28.42€ / pezzi 10
    Risparmia 19.58€
    40% Sconto
Spedizione stimata: 11-12-2026
3M™ Safety Glasses Microfiber Pouch is designed to protect and clean the lenses when needed.
  • Microfiber pouch to protect safety glasses
  • Helps cleaning your 3M™ Safety Glasses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensioni (L x P) 11 x 19 cm
Product Type Eyewear Bag
Da utilizzare con (apparecchiatura) Safety Glasses
Materiale Microfiber