Learn More
Univet Occhiali di sicurezza
Codice prodotto. 16597329
Cambia vista
Click to view available options
Coating: Anti-fog
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
16597329 Coating: Anti-fog
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 16597329 Fornitore Univet N. del fornitore 602A010000
Spedizione stimata: 24-11-2026
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Occhiale ventilato con lente trasparente e rivestimento antiappannamento per la protezione da goccioline e grandi particelle di polvere.
  • Lente trasparente in policarbonato con rivestimento antiappannamento
  • Telaio in elastomero termoplastico con aperture per la ventilazione indiretta
  • Fascia per la testa regolabile
  • Convalidato per la protezione da gocce di liquidi, grandi particelle di polvere, radiazioni UV ed impatti di media energia a temperature estreme
Compliance
This product complies with the essential requirements for health and safety as they are provided by the European Regulation (EU) 2016/425 for Personal Protective Equipment.
Specifica
Altezza (sistema metrico) 79 mm
Tipo di lente Classe Ottica 1
Spessore (sistema metrico) 1.7 ± 0.1 mm
Larghezza (sistema metrico) 148.2 mm
Lens Coating Antiappannamento
Profondità (sistema metrico) 70 mm
Certifications/Compliance (Europe) (EU) 2016/425
Lens Tint Chiaro
Product Type Occhiali di sicurezza ventilati
Dettagli sulla ventilazione Ventilazione Indiretta
Peso (sistema metrico) 63 g
Materiale Plastica
Monouso Sí
Lens Material Policarbonato
Materiale del telaio Elastomero Termoplastico
UV Protection Sì
Frame Type Maschera