Learn More
SymLine™ Accessori per Signalbox e amplificatori di commutazione
Codice prodotto. 10337759
Cambia vista
Click to view available options
Include:
10 Dual Lock, Reclosable Fastening Systems
Cable Set
Cable for Relay Contact
Disc Sensor, Alarm at Full State
Disc Sensor, Empty Level
EU Power Supply (220/230 V)
Holder for disc sensor
Hook and Loop Fastener Tape
Housing for Isolating Switch Amplifier
Signal Cable (10 m)
Signal Cable (3 m)
Signal Cable (5 m)
Signal Lamp, Magnetic Holder, Cable (3 m)
Product Type:
Cavo di segnale
Dual Lock Closure
Holder
Housing
Power Supply
Sensore a disco
Set di cavi
Signal Box Display
Signal Cable
Dimensione della confezione:
1 foglio
1 set
Pezzo
pezzi 10
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Product Type Dimensione della confezione
10337759 Disc Sensor, Alarm at Full State Sensore a disco Pezzo
10669290 Signal Cable (3 m) Cavo di segnale Pezzo
10104574 Signal Cable (5 m) Cavo di segnale Pezzo
10202570 Signal Cable (10 m) Signal Cable Pezzo
10810571 Disc Sensor, Empty Level Sensore a disco Pezzo
15912531 Cable Set Set di cavi 1 set
10657145 Cable for Relay Contact Signal Cable Pezzo
10367589 EU Power Supply (220/230 V) Power Supply Pezzo
16593532 Housing for Isolating Switch Amplifier Housing Pezzo
10810021 10 Dual Lock, Reclosable Fastening Systems Dual Lock Closure pezzi 10
10121310 Hook and Loop Fastener Tape Dual Lock Closure Pezzo
18676478 Holder for disc sensor Holder 1 foglio
18606488 Signal Lamp, Magnetic Holder, Cable (3 m) Signal Box Display 1 foglio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 10337759 Fornitore SymLine™ N. del fornitore 108048
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    287.00€
    262.88€ / pezzi 1
    Risparmia 24.12€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 21-12-2026
Controlla due livelli di riempimento contemporaneamente, perfetta integrazione nei mobili da laboratorio con la Signalbox integrata
I LED e il cicalino acustico vi avvisano in tempo utile prima che il livello di riempimento dei vostri contenitori di raccolta raggiunga un'altezza critica. Quando il contenitore viene cambiato, l'allarme può essere disattivato tramite il nuovo touchpad. Pompe e altri dispositivi esterni possono essere comodamente attivati tramite l'interfaccia integrata. Secondo le direttive ATEX, i sensori Ex devono essere installati insieme a un amplificatore di commutazione quando vengono utilizzati in aree a rischio di esplosione (zone Ex). Le centraline di segnalazione e l'amplificatore di commutazione devono essere collocati al di fuori della zona Ex.- Monitorare due livelli di riempimento contemporaneamente - Touchpad - Controllo del livello tramite LED di stato - Segnali di allarme ottici e acustici - Compatibile con l'amplificatore di commutazioneATEX: Un sinonimo molto usato per le direttive ATEX dell'Unione Europea. Il termine ATEX deriva dall'abbreviazione francese di ATmosphere EXplosive. Attualmente, questa direttiva comprende due direttive UE sulla prevenzione delle esplosioni, vale a dire la direttiva ATEX sulle apparecchiature 2014/34/UE e la direttiva ATEX sui luoghi di lavoro 1999/92/CE.
Specifica
Colore Grigio
Include Disc Sensor, Alarm at Full State
Da utilizzare con (applicazione) Accessorizing Signalbox and Switch Amplifier
Da utilizzare con (apparecchiatura) Safety Waste Caps
Materiale PP
Product Type Sensore a disco