Learn More
Brady™ Safety Lockout
Codice prodotto. 15653537
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza maniglione (sistema metrico):
25.00 mm
38.00 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza maniglione (sistema metrico) unitSize
15653537 25.00 mm pezzi 12
15663537 38.00 mm pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15653537 Fornitore Brady™ N. del fornitore 805840
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00€
    95.55€ / pezzi 12
    Risparmia 11.45€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Machinery stays locked until every individual working on the repairs or inspection is finished.
  • Each person puts a lock on the hasp, but the hasp cannot be removed until all lockouts have been removed, thus preventing accidents
Specifica
Alternate Part Number 065375
Colore Red
Materiale Vinyl-coated High Tensile Steel
Descrizione Safety Lockout
Altezza (sistema metrico) 129.29 mm
Quantità 12 Pk.
Larghezza (sistema metrico) 58.42 mm
Larghezza maniglione (sistema metrico) 25.00 mm