Learn More
Brady™ Safety Sign COVID-19 Reception
An efficient solution with clear safety instructions to easily communicate COVID-19 countermeasures on work floors.
4.59€ - 18.90€
Specifica
Materiale | Laminated Polyester |
---|---|
Tipo di montaggio | Self-adhesive |
Dimensioni (L x P) | 262 x 371 mm (W x H) |
Codice del prodotto | Marca | Lingue | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lingue | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16506404
|
Brady™
306809 |
Spanish |
4.59€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16516404
|
Brady™
306810 |
Italian |
18.70€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16566394
|
Brady™
306805 |
Dutch |
18.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16566424
|
Brady™
306835 |
Danish |
18.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16576394
|
Brady™
306806 |
French |
18.70€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16576424
|
Brady™
306836 |
Finnish |
18.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16586394
|
Brady™
306807 |
German |
18.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16586424
|
Brady™
306837 |
Swedish |
18.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16596394
|
Brady™
306808 |
English |
18.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16516444
|
Brady™
306850 |
Norwegian |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Description
- Provides clear, visual communication where it matters
- Highlights the use of appropriate personal protection
- Easily communicates social distancing and hygiene
Specifications
Laminated Polyester | |
Self-adhesive | |
262 x 371 mm (W x H) |