Learn More
Brady™ Safety Sign without Text - No Access for Unauthorized Persons
Codice prodotto. 16200051 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
100 mm
200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
16200051 200 mm Pezzo
15604207 100 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16200051 Fornitore Brady™ N. del fornitore 255016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.95€
    13.51€ / pezzi 1
    Risparmia 1.44€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Safety sign for indicating mandatory action.
  • Improves workplace safety
Specifica
Alternate Part Number PIC 209-DIA 200-B7525
Materiale Aluminum
Diametro (sistema metrico) 200 mm
Forma Round
Colore Red on White