Learn More
asecos™ Cabinet for Acids and Alkalis SL-CLASSIC
Codice prodotto. 15231035 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni interne (L x P x A):
570 x 485 x 914 mm
570 x 485 x 1869 mm
N. di ripiani:
4
6
8
None
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni interne (L x P x A) N. di ripiani Dimensione della confezione
15231035 570 x 485 x 1869 mm None Pezzo
12643515 570 x 485 x 914 mm 6 Pezzo
15221035 570 x 485 x 1869 mm 8 Pezzo
11959636 570 x 485 x 914 mm 4 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
For indoor use only
Codice prodotto. 15231035 Fornitore asecos™ N. del fornitore 3060600130608
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
For indoor use only
Safe and approved storage of aggressive, non flammable hazardous materials in working areas.
Safe and approved storage of aggressive, non flammable hazardous materials in working areas
Function / construction
  • Robust construction and longevity: cabinet body made of powder-coated sheet steel, safety elements assembled outside the storage compartment for increased protection against corrosion
  • Two in one: two hermetically separated storage compartments allow the isolated storage of acids and bases in one cabinet
  • No unauthorised use: doors lockable with profile cylinder (integration in an existing locking system possible)
  • Easy alignment: adjusting aids to compensate for uneven floor
  • ventilation: integrated metal-free air ducts ready for connection to a technical exhaust system with only one extraction air inlet
Certificates
  • type tested in accordance with EN 14727
  • EN 16121/16122 conformity
  • GS certified
Warranty
Five years
Specifica
Certificazione/Conformità DIN EN 16121/16122 conformity, GS certified
Configurazione 12 x pull-out shelf (panel melamine resin-coated/PP)
Profondità (sistema metrico) esterno 603 mm
Depth (Metric) Interior 570 mm
Dimensioni interne (L x P x A) 570 x 485 x 1869 mm
Dimensioni (P x L x A) 603 x 1197 x 1965 mm
Door Style Wing
Da utilizzare con (applicazione) Safe and approved storage of aggressive, non fla mmable hazardous materials in working areas
Altezza (sistema metrico) esterno 1965 mm
Altezza (sistema metrico) interno 1865 mm
Modello SL.196.120.MV
N. di sportelli 2
N. di ripiani None
Tipo di ripiano Pull-out
Rivestimento superficiale Melamine resin laminated
Peso (sistema metrico) 291.3 kg
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 1197 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 485 mm
Colore Light Gray
Profondità (sistema imperiale) esterno 23.74 in.
Altezza (sistema imperiale) esterno 77.36 in.
Materiale Chipboard, Polypropylene
Product Type Acids and Alkalis Cabinet
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 47.13 in.