Learn More
3M™ 5702 Nastro di sicurezza
Codice prodotto. 17731689 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black, Yellow
Dimensione della confezione:
12 rotoli
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
17731689 Black, Yellow 12 rotoli
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17731689 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7100260282
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    919.00€
    768.02€ / 12 rotoli
    Risparmia 150.98€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 11-01-2027
Il nastro di sicurezza 5702 a striscie, è progettato per fornire chiare indicazioni di sicurezza per corsie di marcia e pedonali, aree pericolose, attrezzature sporgenti e oggetti sospesi bassi.
  • Nastro a strisce gialle e nere per aree pericolose
  • Facile da applicare, si estende intorno agli angoli per un adattamento affidabile
  • Eccellente durabilità, resistenza all'abrasione e ai solventi
  • Legami forti sulla maggior parte delle pavimentazioni, eccellente potere di tenuta
  • Rimozione pulita in un unico pezzo da molte superfici, minori costi di pulizia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensioni (L x P) 33 m x 50 mm
Da utilizzare con (applicazione) Marking Hazardous Areas
Quantità confezione 12 Rolls
Spessore 0.11 mm
Tipo di adesivo Rubber-based Adhesive
Colore Black, Yellow
Tipo Safety Tape