Learn More
3M™ Safety-Walk Edge Sealing Compound
Codice prodotto. 17267610
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
150 mL
Dimensione della confezione:
12 bottiglie
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17267610 150 mL 12 bottiglie
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17267610 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7100244310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    574.00€
    331.07€ / pezzi 12
    Risparmia 242.93€
    42% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Liquid, solvent-based sealer that protects exposed edges of slip-resistant tapes and treads from excessive moisture or liquids.
  • Protect the exposed edges of slip-resistant tapes and treads
  • Keep surfaces safe from excessive moisture and liquids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Transparent
Quantità 150 mL
Volume (sistema metrico) 150 mL