Learn More
SCAT Safety Waste Caps, V2.0
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17122576
Cambia vista
Click to view available options
Size:
1 x NPT 3/8 in. (f)
2 x 2.3/3.2 mm OD, 1 x 6.4 - 9 mm ID
3 x 1.6/2.3/3.2 mm OD
3 x 2.3/3.2 mm OD
4 x 2.3/3.2 mm OD, 1 x 6.4 - 9 mm ID
Raccordi O.D. 2,3/3,2 mm
Dimensioni filo:
GL 45
S40/GL40
S60
S60/61
Include:
2 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID + connettore per filtro di scarico
2 x PFA-fitting 2.3/3.2 mm OD, 2 x PFA-blind plug, 1 x 5.0 - 11.5 mm ID + connettore per filtro di scarico
3 x 1,6/2,3/3,2 mm OD, 3 x tappo cieco PFA, 3 x 5,0 - 11,5 mm ID, 3 x tappo cieco PTFE + connettore per filtro di scarico
3 x 2,3/3,2 mm OD + connettore per filtro di scarico
3 x 2,3/3,2 mm OD, connettore per filtro di scarico
3 x raccordo PFA 2,3/3,2 mm OD, 1 x tappo cieco PFA + connettore per filtro di scarico
4 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID + connettore per filtro di scarico
4 x raccordo PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, 4 x tappo cieco PFA, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID, 1 x tappo cieco PTFE + connettore per filtro di scarico
Connector for exhaust filter (45° beveled)
Dimensione della confezione:
1 foglio
Pezzo
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensioni filo Include unitSize
17122576 3 x 2.3/3.2 mm OD S40/GL40 3 x 2,3/3,2 mm OD, connettore per filtro di scarico Pezzo
16443809 Raccordi O.D. 2,3/3,2 mm GL 45 2 x PFA-fitting 2.3/3.2 mm OD, 2 x PFA-blind plug, 1 x 5.0 - 11.5 mm ID + connettore per filtro di scarico Pezzo
16413809 Raccordi O.D. 2,3/3,2 mm GL 45 3 x raccordo PFA 2,3/3,2 mm OD, 1 x tappo cieco PFA + connettore per filtro di scarico Pezzo
16439963 Raccordi O.D. 2,3/3,2 mm GL 45 4 x raccordo PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, 4 x tappo cieco PFA, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID, 1 x tappo cieco PTFE + connettore per filtro di scarico Pezzo
16526034 2 x 2.3/3.2 mm OD, 1 x 6.4 - 9 mm ID S60/61 2 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID + connettore per filtro di scarico Pezzo
16635722 3 x 1.6/2.3/3.2 mm OD S60 3 x 1,6/2,3/3,2 mm OD, 3 x tappo cieco PFA, 3 x 5,0 - 11,5 mm ID, 3 x tappo cieco PTFE + connettore per filtro di scarico Pezzo
16626214 4 x 2.3/3.2 mm OD, 1 x 6.4 - 9 mm ID S60/61 2 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID + connettore per filtro di scarico Pezzo
17089693 3 x 2.3/3.2 mm OD S60/61 3 x 2,3/3,2 mm OD + connettore per filtro di scarico Pezzo
17175501 3 x 2.3/3.2 mm OD S60/61 4 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID + connettore per filtro di scarico Pezzo
18696468 1 x NPT 3/8 in. (f) S60/61 Connector for exhaust filter (45° beveled) 1 foglio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 17122576 Fornitore SCAT N. del fornitore 307108
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per uno smaltimento sicuro con la massima protezione e un lavoro efficiente con liquidi di rifiuti pericolosi. I tappi di sicurezza SCAT proteggono il personale e l'ambiente dai vapori di solventi nocivi.
Con un filtro di scarico adeguato, trasformano il contenitore di smaltimento in un sistema chiuso senza fuoriuscita di vapori di solvente.
  • Scopri la flessibilità del sistema leader mondiale per la sicurezza dei solventi
  • SafetyWasteCap con filettatura S 60/61 nel nuovo design della generazione 2.0
  • Protezione ottimale durante la raccolta di rifiuti liquidi pericolosi o tossici
  • Sistema flessibile con raccordi e connettori per tubi di diverse dimensioni
  • Con molteplici opzioni per collegare tubi e capillari di diverse dimensioni
  • Risparmio di tempo nel cambiare i contenitori dei rifiuti mentre i tubi sono fissi
  • Resistente ai mezzi aggressivi
  • Corpo in PTFE a 360° liberamente ruotabile: Fornisce un facile cambio di contenitore senza distorsione dei tubi
  • .
  • Corpo con guarnizione FKM integrata: Fornisce una connessione ermetica all'apertura del contenitore e si adatta senza problemi anche alle superfici di vetro più difficili. Uno strato aggiuntivo di PTFE protegge la guarnizione dal contatto diretto con i solventi.
  • Raccordi PFA: Design migliorato per una facile connessione dei tubi - Eccellente resistenza chimica - Classificazione di infiammabilità V-0 (UL-94)
  • .
  • Ptfe di grado medico: Eccellente resistenza chimica - Sicurezza alimentare conforme alla FDA -
  • Classificazione di infiammabilità V-0 (UL-94)
  • .
  • Etichetta di inserimento: Contrassegnate le vostre bottiglie con descrizioni individuali
  • .
  • Capo a vite in PPS: Autoclavabile / sterilizzabile fino a 200°C - Classificazione di infiammabilità V-0 (UL-94)
  • Design ergonomico: Maggiore stabilità e costruzione - Migliore maneggevolezza - Facile installazione - Scambio intelligente
  • .
  • Grande gamma di accessori, opzionali: filtri di scarico, uso dell'imbuto, controllo del livello per evitare la tracimazione dei contenitori
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tanica rifiuti
Include 3 x 2,3/3,2 mm OD, connettore per filtro di scarico
Size 3 x 2.3/3.2 mm OD
Dimensioni filo S40/GL40
Dimensioni filettatura (sistema metrico) S40/GL40
Da utilizzare con (applicazione) Sistema di smaltimento dei rifiuti
Tipo Safety Waste Cap