Learn More
SCAT™ HPLC Safety Cap V2.0, preparatorio
Codice prodotto. 16463809 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Include:
1 raccordo, 1 valvola dell'aria
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Dimensione della confezione
16463809 1 raccordo, 1 valvola dell'aria Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16463809 Fornitore SCAT™ N. del fornitore 308032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    101.40€ / pezzi 1
    Risparmia 9.60€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 28-12-2026
Il tappo di sicurezza è progettato per estrarre in sicurezza i solventi quando si lavora con qualsiasi sistema HPLC/UHPLC. Per l'uso nell'ambiente HPLC preparativo con connessioni di tubi più grandi e valvole dell'aria con una portata maggiore.
I tappi di sicurezza SCAT forniscono la massima sicurezza per la vostra fornitura di solventi HPLC. Estraete i vostri solventi in modo sicuro da bottiglie e serbatoi senza essere esposti a gas e vapori di solventi pericolosi
  • Adaptateur Luer-Lock
  • Amélioration de la conception des raccords pour faciliter la connexion
  • Fabriqué en PTFE de qualité médicale, raccords PFA et bouchon à vis PPS
  • Comprend un espace pour l’étiquetage individuel
  • Autoclavable jusqu’à 200°C
  • Structure stable pour une meilleure manipulation
>
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bottiglie da laboratorio
Include 1 raccordo, 1 valvola dell'aria
Materiale PFA, PTFE, PPS
Dimensioni (sistema metrico) Raccordo O.D. 4,76 mm
Dimensioni filo GL 45
Da utilizzare con (applicazione) Sistemi HPLC
Product Type Safety Cap