Description
Completo di valvola dell'aria integrata per l'equalizzazione della pressione. Gli SCAT Safety Caps V2.0 forniscono la massima sicurezza per la vostra fornitura di solventi HPLC: Materiali di alta qualità garantiscono la massima sicurezza per il laboratorio e il personale Tappo a vite ruotabile a 360° e autoclavabile fino a 200 °C per la massima flessibilità Costruzione stabile per la massima sicurezza e una facile manipolazione Chimicamente resistente ai solventi organici aggressivi Design attraente e disposizione chiara delle connessioni Design migliorato per una facile connessione dei capillari in vari colori Vaiolo d'aria gratuito con indicatore di sostituzione incluso in ogni SafetyCap
Spécification
Spécification
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Bottiglie da laboratorio |
| Include | 2x raccordo PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD + valvola aria |
| Materiale | PTFE |
| Dimensioni (sistema metrico) | Raccordo O.D. 3,2 mm |
| Dimensioni filo | GL 45 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sistemi HPLC |
| Autoclavabile | Autoclavabile |
| Product Type | Safety Cap III, V2.0 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?