Learn More
SCAT™ HPLC Safety Caps, V2.0
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17150711 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
PTFE
Polypropylene
Dimensioni filo:
GL 28
GL 45
GL/S40
GL45
Include:
1 x PFA 1.6/2.3/3.2 mm OD Fittings, Air Valve
1 x PTFE 4 mm OD Fitting, Air Valve
1 x raccordo PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, valvola aria
2 x PP 1.6/2.3/3.3 mm OD Fittings, Air Valve, Change Indicator, PP Blind Plug, Labeling Field
2x PFA-fitting 1,6/2,3/3,2 mm OD + valvola a
2x raccordi PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, 1x tappo cieco PFA + valvola aria
2x raccordo PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD + valvola aria
3 x PP 1.6/2.3/3.3 mm OD Fittings, Air Valve, Change Indicator, 2 x PP Blind Plug, Labeling Field
4 x PFA 1.6/2.3/3.2 mm OD Fittings, Air Valve, Change Indicator, 3 PFA Blind Plug, Labeling Field
Raccordi: 1 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, 1 x valvole d'aria
Raccordi: 1 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, 9angoli, 1 x valvole d'aria
Raccordi: 2 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, 9angoli, 1 x valvole d'aria
Raccordi: 4 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, 1 x valvole d'aria
Raccordi: 6 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, 1 x valvole d'aria
Raccordo: 2 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, 1 x tappo cieco PFA, 1 x valvole di sfiato
Dimensione della confezione:
1 foglio
Pezzo
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensioni filo Include unitSize
17150711 PTFE GL 28 Raccordo: 2 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, 1 x tappo cieco PFA, 1 x valvole di sfiato Pezzo
17172036 PTFE GL/S40 1 x raccordo PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, valvola aria Pezzo
17843530 PTFE GL/S40 1 x PFA 1.6/2.3/3.2 mm OD Fittings, Air Valve Pezzo
16403789 PTFE GL 45 Raccordi: 1 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, 1 x valvole d'aria Pezzo
17833530 Polypropylene GL 45 1 x PFA 1.6/2.3/3.2 mm OD Fittings, Air Valve Pezzo
16453819 PTFE GL 45 Raccordi: 1 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, 9angoli, 1 x valvole d'aria Pezzo
17112576 PTFE GL/S40 2x raccordi PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, 1x tappo cieco PFA + valvola aria Pezzo
16403809 PTFE GL 45 2x PFA-fitting 1,6/2,3/3,2 mm OD + valvola a Pezzo
16483819 PTFE GL 45 Raccordi: 2 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, 9angoli, 1 x valvole d'aria Pezzo
16439423 PTFE GL 45 2x raccordo PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD + valvola aria Pezzo
16463799 PTFE GL 45 Raccordi: 4 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, 1 x valvole d'aria Pezzo
17848733 Polypropylene GL 45 4 x PFA 1.6/2.3/3.2 mm OD Fittings, Air Valve, Change Indicator, 3 PFA Blind Plug, Labeling Field Pezzo
16493799 PTFE GL 45 Raccordi: 6 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, 1 x valvole d'aria Pezzo
17868733 PTFE GL 45 1 x PTFE 4 mm OD Fitting, Air Valve Pezzo
18686488 Polypropylene GL45 2 x PP 1.6/2.3/3.3 mm OD Fittings, Air Valve, Change Indicator, PP Blind Plug, Labeling Field 1 foglio
18616498 Polypropylene GL45 3 x PP 1.6/2.3/3.3 mm OD Fittings, Air Valve, Change Indicator, 2 x PP Blind Plug, Labeling Field 1 foglio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Codice prodotto. 17150711 Fornitore SCAT™ N. del fornitore 307006
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I tappi di sicurezza V2.0 sono progettati per estrarre in sicurezza i solventi quando si lavora con qualsiasi sistema HPLC/UHPLC. Estraete i vostri solventi in modo sicuro da bottiglie e serbatoi senza essere esposti a gas pericolosi e vapori di solvente.
Completo di valvola dell'aria integrata per l'equalizzazione della pressione. Gli SCAT Safety Caps V2.0 forniscono la massima sicurezza per la vostra fornitura di solventi HPLC:
  • Materiali di alta qualità garantiscono la massima sicurezza per il laboratorio e il personale
  • Tappo a vite ruotabile a 360° e autoclavabile fino a 200 °C per la massima flessibilità
  • Costruzione stabile per la massima sicurezza e una facile manipolazione
  • Chimicamente resistente ai solventi organici aggressivi
  • Design attraente e disposizione chiara delle connessioni
  • Design migliorato per una facile connessione dei capillari in vari colori
  • Vaiolo d'aria gratuito con indicatore di sostituzione incluso in ogni SafetyCap
  • Specifica
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Bottiglie da laboratorio
    Include Raccordo: 2 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, 1 x tappo cieco PFA, 1 x valvole di sfiato
    Materiale PTFE
    Dimensioni filo GL 28
    Da utilizzare con (applicazione) Sistemi HPLC
    Tipo Safety Cap II, V2.0
    Diametro (sistema metrico) esterno 1.6 mm, 2.3 mm, 3.2 mm
    Autoclavabile Autoclavabile