Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Systems
- Liquid Chromatography Instruments
- Individual HPLC Components and Accessories
- HPLC Solvent Handling Component Accessories
- SCAT™ Safety Waste Caps, con controllo di livello
SCAT™ Safety Waste Caps, con controllo di livello
Codice prodotto. 10450375
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
B83
S55
S60/61
S65
S70/71
S90
Diametro (sistema metrico) esterno:
2 x 2.3/3.2 mm
2 x 2.3/3.2 mm, 1 x 5.0 - 11.5 mm
3 x 2.3 to 3.2 mm, 1 x 5 to 11.5 mm
3 x 2.3/3.2 mm
4 x 2.3/3.2 mm
4 x 2.3/3.2 mm, 1 x 5.0 - 11.5 mm
Include:
Controllo di livello meccanico, connettore per filtro di scarico
Controllo elettronico del livello, collegamento di messa a terra, connettore per il filtro di scarico
Controllo elettronico del livello, connettore per il filtro di scarico
Controllo meccanico del livello, collegamento di messa a terra, connettore per il filtro di scarico
Mechanical Level Control, Connector For Exhaust Filter
Dimensione della confezione:
Pezzo
19 product options available for selection
| Codice prodotto. | Size | Diametro (sistema metrico) esterno | Include | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10450375 | B83 | 4 x 2.3/3.2 mm, 1 x 5.0 - 11.5 mm | Controllo elettronico del livello, connettore per il filtro di scarico | Pezzo |
| 10231710 | B83 | 4 x 2.3/3.2 mm, 1 x 5.0 - 11.5 mm | Controllo di livello meccanico, connettore per filtro di scarico | Pezzo |
| 10558130 | S55 | 2 x 2.3/3.2 mm | Controllo elettronico del livello, connettore per il filtro di scarico | Pezzo |
| 10889330 | S55 | 3 x 2.3/3.2 mm | Controllo elettronico del livello, connettore per il filtro di scarico | Pezzo |
| 10387969 | S55 | 3 x 2.3/3.2 mm | Controllo di livello meccanico, connettore per filtro di scarico | Pezzo |
| 10601324 | S55 | 2 x 2.3/3.2 mm | Controllo di livello meccanico, connettore per filtro di scarico | Pezzo |
| 16656214 | S60/61 | 2 x 2.3/3.2 mm | Controllo elettronico del livello, connettore per il filtro di scarico | Pezzo |
| 17049703 | S60/61 | 3 x 2.3/3.2 mm | Controllo elettronico del livello, connettore per il filtro di scarico | Pezzo |
| 17029703 | S60/61 | 3 x 2.3/3.2 mm | Controllo elettronico del livello, collegamento di messa a terra, connettore per il filtro di scarico | Pezzo |
| 17039703 | S60/61 | 2 x 2.3/3.2 mm, 1 x 5.0 - 11.5 mm | Controllo elettronico del livello, collegamento di messa a terra, connettore per il filtro di scarico | Pezzo |
| 16646214 | S60/61 | 2 x 2.3/3.2 mm | Controllo di livello meccanico, connettore per filtro di scarico | Pezzo |
| 16666214 | S60/61 | 2 x 2.3/3.2 mm | Controllo meccanico del livello, collegamento di messa a terra, connettore per il filtro di scarico | Pezzo |
| 17019703 | S60/61 | 3 x 2.3/3.2 mm | Controllo meccanico del livello, collegamento di messa a terra, connettore per il filtro di scarico | Pezzo |
| 17853530 | S60/61 | 3 x 2.3/3.2 mm | Mechanical Level Control, Connector For Exhaust Filter | Pezzo |
| 10394890 | S65 | 4 x 2.3/3.2 mm, 1 x 5.0 - 11.5 mm | Controllo di livello meccanico, connettore per filtro di scarico | Pezzo |
| 10252850 | S90 | 4 x 2.3/3.2 mm | Controllo elettronico del livello, connettore per il filtro di scarico | Pezzo |
| 10881161 | S90 | 4 x 2.3/3.2 mm | Controllo di livello meccanico, connettore per filtro di scarico | Pezzo |
| 10324513 | S90 | 4 x 2.3/3.2 mm, 1 x 5.0 - 11.5 mm | Controllo di livello meccanico, connettore per filtro di scarico | Pezzo |
| 10849160 | S70/71 | 3 x 2.3 to 3.2 mm, 1 x 5 to 11.5 mm | Mechanical Level Control, Connector For Exhaust Filter | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
I Safety Waste Caps di SCAT offrono la massima sicurezza per il vostro smaltimento di liquidi HPLC. Smaltite in modo sicuro i vostri rifiuti liquidi di laboratorio senza contaminare l'aria dell'ambiente utilizzando i SafetyWasteCap con filtri dell'aria di scarico integrati. Questi filtri ad alte prestazioni regolano l'equilibrio della pressione dell'aria e impediscono la fuoriuscita di vapori a causa della conseguente sovrapressione nel contenitore di smaltimento. La varietà di chiusure, connessioni e dimensioni delle filettature consente un adattamento ottimale alla vostra situazione HPLC. Versioni aggiuntive con connessioni di messa a terra, controlli di livello o imbuti di sicurezza o offrono ogni comodità per uno smaltimento sicuro.I materiali di alta qualità garantiscono la massima sicurezza per il laboratorio e il personalePuò essere equipaggiato individualmente con indicatori di livello, imbuti di sicurezza o connessioni di messa a terraTappo a vite girevole a 360° e sterilizzabile in autoclave fino a 200 °C per la massima flessibilitàPorta di connessione per un filtro di scarico SCAT V3.0 su ogni Safety Waste Cap
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tanica rifiuti |
| Include | Controllo elettronico del livello, connettore per il filtro di scarico |
| Size | B83 |
| Tipo | Safety Waste Cap |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 4 x 2.3/3.2 mm, 1 x 5.0 - 11.5 mm |