Learn More
SCAT™ Safety Waste Caps, con controllo di livello
Artikelnummer. 16666214 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Size:
B83
S55
S60/61
S65
S70/71
S90
Diametro (sistema metrico) esterno:
2 x 2.3/3.2 mm
2 x 2.3/3.2 mm, 1 x 5.0 - 11.5 mm
3 x 2.3 to 3.2 mm, 1 x 5 to 11.5 mm
3 x 2.3/3.2 mm
4 x 2.3/3.2 mm
4 x 2.3/3.2 mm, 1 x 5.0 - 11.5 mm
Include:
Controllo di livello meccanico, connettore per filtro di scarico
Controllo elettronico del livello, collegamento di messa a terra, connettore per il filtro di scarico
Controllo elettronico del livello, connettore per il filtro di scarico
Controllo meccanico del livello, collegamento di messa a terra, connettore per il filtro di scarico
Mechanical Level Control, Connector For Exhaust Filter
Conditionnement:
Pezzo
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Size Diametro (sistema metrico) esterno Include Conditionnement
16666214 S60/61 2 x 2.3/3.2 mm Controllo meccanico del livello, collegamento di messa a terra, connettore per il filtro di scarico Pezzo
10450375 B83 4 x 2.3/3.2 mm, 1 x 5.0 - 11.5 mm Controllo elettronico del livello, connettore per il filtro di scarico Pezzo
10231710 B83 4 x 2.3/3.2 mm, 1 x 5.0 - 11.5 mm Controllo di livello meccanico, connettore per filtro di scarico Pezzo
10558130 S55 2 x 2.3/3.2 mm Controllo elettronico del livello, connettore per il filtro di scarico Pezzo
10889330 S55 3 x 2.3/3.2 mm Controllo elettronico del livello, connettore per il filtro di scarico Pezzo
10387969 S55 3 x 2.3/3.2 mm Controllo di livello meccanico, connettore per filtro di scarico Pezzo
10601324 S55 2 x 2.3/3.2 mm Controllo di livello meccanico, connettore per filtro di scarico Pezzo
16656214 S60/61 2 x 2.3/3.2 mm Controllo elettronico del livello, connettore per il filtro di scarico Pezzo
17049703 S60/61 3 x 2.3/3.2 mm Controllo elettronico del livello, connettore per il filtro di scarico Pezzo
17029703 S60/61 3 x 2.3/3.2 mm Controllo elettronico del livello, collegamento di messa a terra, connettore per il filtro di scarico Pezzo
17039703 S60/61 2 x 2.3/3.2 mm, 1 x 5.0 - 11.5 mm Controllo elettronico del livello, collegamento di messa a terra, connettore per il filtro di scarico Pezzo
16646214 S60/61 2 x 2.3/3.2 mm Controllo di livello meccanico, connettore per filtro di scarico Pezzo
17019703 S60/61 3 x 2.3/3.2 mm Controllo meccanico del livello, collegamento di messa a terra, connettore per il filtro di scarico Pezzo
17853530 S60/61 3 x 2.3/3.2 mm Mechanical Level Control, Connector For Exhaust Filter Pezzo
10394890 S65 4 x 2.3/3.2 mm, 1 x 5.0 - 11.5 mm Controllo di livello meccanico, connettore per filtro di scarico Pezzo
10252850 S90 4 x 2.3/3.2 mm Controllo elettronico del livello, connettore per il filtro di scarico Pezzo
10881161 S90 4 x 2.3/3.2 mm Controllo di livello meccanico, connettore per filtro di scarico Pezzo
10324513 S90 4 x 2.3/3.2 mm, 1 x 5.0 - 11.5 mm Controllo di livello meccanico, connettore per filtro di scarico Pezzo
10849160 S70/71 3 x 2.3 to 3.2 mm, 1 x 5 to 11.5 mm Mechanical Level Control, Connector For Exhaust Filter Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16666214 Fournisseur SCAT™ Code fournisseur 308964
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    320.00€
    293.33€ / pezzi 1
    Risparmia 26.67€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 09-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Tappi di sicurezza per rifiuti con controllo di livello per un ulteriore monitoraggio automatico o meccanico del livello di riempimento del contenitore di smaltimento.
I Safety Waste Caps di SCAT offrono la massima sicurezza per il vostro smaltimento di liquidi HPLC. Smaltite in modo sicuro i vostri rifiuti liquidi di laboratorio senza contaminare l'aria dell'ambiente utilizzando i SafetyWasteCap con filtri dell'aria di scarico integrati. Questi filtri ad alte prestazioni regolano l'equilibrio della pressione dell'aria e impediscono la fuoriuscita di vapori a causa della conseguente sovrapressione nel contenitore di smaltimento. La varietà di chiusure, connessioni e dimensioni delle filettature consente un adattamento ottimale alla vostra situazione HPLC. Versioni aggiuntive con connessioni di messa a terra, controlli di livello o imbuti di sicurezza o offrono ogni comodità per uno smaltimento sicuro.I materiali di alta qualità garantiscono la massima sicurezza per il laboratorio e il personalePuò essere equipaggiato individualmente con indicatori di livello, imbuti di sicurezza o connessioni di messa a terraTappo a vite girevole a 360° e sterilizzabile in autoclave fino a 200 °C per la massima flessibilitàPorta di connessione per un filtro di scarico SCAT V3.0 su ogni Safety Waste Cap
Spécification
Diametro (sistema metrico) interno 55.5 mm
Lunghezza (sistema metrico) 61 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tanica rifiuti
Include Controllo meccanico del livello, collegamento di messa a terra, connettore per il filtro di scarico
Materiale PTFE
Size S60/61
Diametro (sistema metrico) esterno 2 x 2.3/3.2 mm
Product Type Safety Waste Cap
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.