Learn More
SCAT™ Safety Waste Caps, con controllo di livello
Codice prodotto. 17853530 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
B83
S55
S60/61
S65
S70/71
S90
Diametro (sistema metrico) esterno:
2 x 2.3/3.2 mm
2 x 2.3/3.2 mm, 1 x 5.0 - 11.5 mm
3 x 2.3 to 3.2 mm, 1 x 5 to 11.5 mm
3 x 2.3/3.2 mm
4 x 2.3/3.2 mm
4 x 2.3/3.2 mm, 1 x 5.0 - 11.5 mm
Include:
Controllo di livello meccanico, connettore per filtro di scarico
Controllo elettronico del livello, collegamento di messa a terra, connettore per il filtro di scarico
Controllo elettronico del livello, connettore per il filtro di scarico
Controllo meccanico del livello, collegamento di messa a terra, connettore per il filtro di scarico
Mechanical Level Control, Connector For Exhaust Filter
Dimensione della confezione:
Pezzo
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Diametro (sistema metrico) esterno Include unitSize
17853530 S60/61 3 x 2.3/3.2 mm Mechanical Level Control, Connector For Exhaust Filter Pezzo
10450375 B83 4 x 2.3/3.2 mm, 1 x 5.0 - 11.5 mm Controllo elettronico del livello, connettore per il filtro di scarico Pezzo
10231710 B83 4 x 2.3/3.2 mm, 1 x 5.0 - 11.5 mm Controllo di livello meccanico, connettore per filtro di scarico Pezzo
10558130 S55 2 x 2.3/3.2 mm Controllo elettronico del livello, connettore per il filtro di scarico Pezzo
10889330 S55 3 x 2.3/3.2 mm Controllo elettronico del livello, connettore per il filtro di scarico Pezzo
10387969 S55 3 x 2.3/3.2 mm Controllo di livello meccanico, connettore per filtro di scarico Pezzo
10601324 S55 2 x 2.3/3.2 mm Controllo di livello meccanico, connettore per filtro di scarico Pezzo
16656214 S60/61 2 x 2.3/3.2 mm Controllo elettronico del livello, connettore per il filtro di scarico Pezzo
17049703 S60/61 3 x 2.3/3.2 mm Controllo elettronico del livello, connettore per il filtro di scarico Pezzo
17029703 S60/61 3 x 2.3/3.2 mm Controllo elettronico del livello, collegamento di messa a terra, connettore per il filtro di scarico Pezzo
17039703 S60/61 2 x 2.3/3.2 mm, 1 x 5.0 - 11.5 mm Controllo elettronico del livello, collegamento di messa a terra, connettore per il filtro di scarico Pezzo
16646214 S60/61 2 x 2.3/3.2 mm Controllo di livello meccanico, connettore per filtro di scarico Pezzo
16666214 S60/61 2 x 2.3/3.2 mm Controllo meccanico del livello, collegamento di messa a terra, connettore per il filtro di scarico Pezzo
17019703 S60/61 3 x 2.3/3.2 mm Controllo meccanico del livello, collegamento di messa a terra, connettore per il filtro di scarico Pezzo
10394890 S65 4 x 2.3/3.2 mm, 1 x 5.0 - 11.5 mm Controllo di livello meccanico, connettore per filtro di scarico Pezzo
10252850 S90 4 x 2.3/3.2 mm Controllo elettronico del livello, connettore per il filtro di scarico Pezzo
10881161 S90 4 x 2.3/3.2 mm Controllo di livello meccanico, connettore per filtro di scarico Pezzo
10324513 S90 4 x 2.3/3.2 mm, 1 x 5.0 - 11.5 mm Controllo di livello meccanico, connettore per filtro di scarico Pezzo
10849160 S70/71 3 x 2.3 to 3.2 mm, 1 x 5 to 11.5 mm Mechanical Level Control, Connector For Exhaust Filter Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Codice prodotto. 17853530 Fornitore SCAT™ N. del fornitore 307961
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.00€
    242.58€ / pezzi 1
    Risparmia 22.42€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Tappi di sicurezza per rifiuti con controllo di livello per un ulteriore monitoraggio automatico o meccanico del livello di riempimento del contenitore di smaltimento.
SCAT™ Safety Waste Caps provide maximum safety for your HPLC liquid disposal. Safely dispose of your liquid laboratory waste without contaminating the ambient air by using these Safety Waste Caps with integrated exhaust air filters. These high-performance filters regulate the air pressure balance and prevent the escape of vapors due to resulting overpressure in the disposal container.
  • High quality materials ensure maximum safety for lab and staff
  • Can be individually equipped with level indicators, safety funnels or grounding connections
  • 360° rotatable and up to 200°C autoclavable screw cap for maximum flexibility
  • Connection port for a SCAT™ exhaust filter V3.0 on each Safety Waste Cap
  • Variety of closures, connections and thread sizes allows optimal adaptation to each HPLC situation
  • Versions with grounding connections, level controls or safety funnels offer for safe disposal
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Waste Disposal Container
Include Mechanical Level Control, Connector For Exhaust Filter
Size S60/61
Tipo Safety Waste Cap
Diametro (sistema metrico) esterno 3 x 2.3/3.2 mm