Learn More
SCAT™ Safety Waste Set V2.0
Codice prodotto. 16669085 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 L Canister
2.5 L Canister
5 L Canister
Include:
Safety Funnel with Lid 'Arnold'
Tanica da 10 l
Tanica da 2,5 l
Tanica da 5 l
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Include Dimensione della confezione
16669085 5 L Canister Tanica da 5 l 1 set
16659085 2.5 L Canister Tanica da 2,5 l 1 set
16679085 10 L Canister Tanica da 10 l 1 set
17997240 5 L Canister Safety Funnel with Lid 'Arnold' Pezzo
17907270 10 L Canister Safety Funnel with Lid 'Arnold' Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16669085 Fornitore SCAT™ N. del fornitore 307317
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    91.25€ / 1 sets
    Risparmia 16.75€
    15% Sconto
Spedizione stimata: 22-12-2026
SafetyWasteSet V2.0 contiene tutto il necessario per rendere rapidamente operativo il tuo punto di smaltimento dei rifiuti.
  • Raccolta sicura dei rifiuti liquidi con l'imbuto di sicurezza SCAT MARCO V2.0
  • Pronto all'uso
  • Composto da un imbuto con coperchio e diversi formati di barattolo in un kit completo
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 140 mm
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Tipo di display Set di canister e imbuto con coperchio MARCO, V2.0
Include Tanica da 5 l
Materiale HDPE
Dimensioni filo GL45
Volume (sistema metrico) 5 L Canister
Product Type Set di canister e coperchio imbuto MARCO, V2.0