Learn More
Fisherbrand™ Transilluminatore a LED SafeVIEW MINI2
Codice prodotto. 15502506 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tensione:
Da 110 a 240 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tensione Dimensione della confezione
15502506 Da 110 a 240 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15502506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1000.00€
    482.99€ / pezzi 1
    Risparmia 517.01€
    51% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Offre un modo sicuro per visualizzare e documentare i campioni con una sorgente di luce uniforme blu. Il transilluminatore a LED Fisherbrand™ SafeVIEW MINI2 non causerà al DNA o all'RNA i danni normalmente associati alla luce UV.
  • Design compatto
  • Sorgente luminosa uniforme
  • Costo ridotto
  • Peso ridotto (solo 1.52kg)
Specifica
Dimensioni (L x P x A) 200 x 200 x 28.7 mm
Dimensioni filtro (sistema metrico) 154 x 154 mm
Tensione Da 110 a 240 V
Tipo di illuminazione LED blu da 470 nm