Learn More
Safranin T, Solstice
Codice prodotto. 15623170 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15623170 25 g Glass Bottle 25g
15613170 100 g Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15623170 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 3103125G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Redox indicator and for microscopy, S. No.: 967
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 477-73-6
Formula molecolare C20H19ClN4
Molecular Weight (g/mol) 350.85
Numero MDL MFCD00011759
InChI Key QRYAEWIQIBAZOJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2723800
SMILES [Cl-].CC1=C(N)C=C2C(=C1)N=C1C(C)=C(N)C=CC1=[N+]2C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Safranin T
Imballaggio Glass Bottle
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3924099
Quantità 25 g
IUPAC Name 3,7-dimethyl-10-phenylphenazin-10-ium-2,8-diamine;chloride
Peso formulazione 350.84g/mol