Learn More
Safranin T, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifica
Materiale o nome chimico | Safranin T |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 3924099 |
IUPAC Name | 3,7-dimethyl-10-phenylphenazin-10-ium-2,8-diamine;chloride |
Peso formulazione | 350.84g/mol |
Imballaggio | Glass Bottle |
Quantità | 25 g |